Läs mer
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH10B Kompetenta celler
Produktkod. 10593423
Change view
Kvantitet:
5 x 200μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10593423 5 x 200μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10593423 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18297010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2515.00 SEK
    1886.65 SEK / 1000µL
    Save 628.35 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
MAX Efficiency DH10B Kompetenta celler: 5 injektionsflaskor, μ200 L vardera (totalt 1 ml), pUC19-DNA (μ0,01 g/ml): 1 injektionsflaska, μ100 L, SOC-medium: 2 flaskor, 6 ml vardera
MAX Efficiency DH10B Kompetenta celler är mycket effektiva E. coli lämpliga för en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar. Denna stam är en av de mest använda stammarna för vardagliga applikationer på grund av viktiga stamegenskaper som hög transformationseffektivitet.
MAX Efficiency DH10B Kompetenta celler är mycket effektiva E. coli lämpliga för en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar. Denna stam är en av de mest använda stammarna för vardagliga applikationer på grund av nyckelstamegenskaper som hög transformationseffektivitet, vilket gör dem idealiska för att generera plasmidbibliotek, en förmåga att ta upp och underhålla stora plasmider (sedda med plasmider på 150 kb i storlek), och en brist på metyleringsberoende restriktionssystem.
Fördelarna med MAX Efficiency DH10B Kompetenta celler
• Förmåga att upprätthålla stora DNA-plasmider
• Motståndskraftig mot effekterna av ligas och ligasbuffert och tolerant mot små mängder outspädda ligeringsreaktioner
• Lämplig för konstruktion av cDNA eller genomiska DNA-bibliotek med plasmidhärledda vektorer
Universal stam förvardagliga tillämpningar
Närvaron av mcrA genotypmarkören och deletionen av mcrBC och mrr gör denna stam lämplig för kloning av DNA som innehåller metylcytosin och metyladenin. Därför kan genomiskt DNA, både prokaryot och eukaryot, klonas effektivt in DH10B .
Mångsidig DH10B genotypegenskaper
•lac Z∆M15 för blå/vit screening av rekombinanta kloner
• Eliminering av mcr A, mcr BC, mrr och hsdRMS restriktionssystem för att möjliggöra konstruktion av mer representativa genomiska bibliotek
• endA1-mutation för att öka plasmidutbytet och kvantitet
Genotyp
F –mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z ΔM15Δlac X74 rec A1 ände A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal Kλ–rps L(StrR) nup
G Hitta stammen och formatet som passar ditt behov
• DH10B Celler finns i både elektrokompetenta och kemiskt kompetenta format.
• MegaX DH10B T1 RElectrocomp Celler (Cat. No.C640003) har den högsta transformationseffektiviteten (> 3 x 10 10 cfu/μ g plasmid-DNA).
• Multishot-format är tillgängliga för applikationer med hög genomströmning.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrA )
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g)
Innehåll och lagring • MAX Efficiency DH10B Kompetenta celler (5 x 200μ L)
Lagra behöriga celler på– 70 °C
• pUC19 DNA (100μ L vid 0,01μ g/ml)
Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 6 ml)
Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Ja (streptomycin)
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje MAX Efficiency
Kvantitet 5 x 200μ L