Läs mer
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH5α Kompetenta celler
Produktkod. 11563117
Change view
Kvantitet:
5 x 200μ L
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11563117 5 x 200μ L 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11563117 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18258012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3665.00 SEK
    3408.65 SEK / 1ml
    Save 256.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Max effektivitet DH5α Kompetenta celler: 5 injektionsflaskor, μ200 L vardera (totalt 1 ml), pUC19-DNA (μ0,01 g/ml): 1 injektionsflaska, μ100 L, SOC-medium: 2 flaskor, 6 ml vardera
MAX Efficiency™ DH5α Competent Cells är en välkänd, mångsidig stam som används i många vardagliga kloningsapplikationer. Framställda genom en proprietär modifiering av Hanahan-metoden, är dessa celler lämpliga för högeffektiva transformationer i applikationer där låg mängd DNA används eller för att konstruera bibliotek med plasmidhärledda vektorer.
MAX Efficiency™ DH5α Competent Cells är en välkänd, mångsidig stam som används i många vardagliga kloningsapplikationer. Framställda genom en proprietär modifiering av Hanahan-metoden, är dessa celler lämpliga för högeffektiva transformationer i applikationer där låg mängd DNA används eller för att konstruera bibliotek med plasmidhärledda vektorer. Förutom att stödja blå/vit screening, rec A1 och End A1 mutationer in DH5α celler ökar insättningsstabiliteten och förbättrar kvaliteten på plasmid-DNA framställt från minipreps.
Fördelarna med MAX Efficiency DH5α Kompetenta celler:
• Mångsidig stam för vardagliga kloningsapplikationer
• Plasmidpreparat av hög kvalitet
• Användbar för att generera plasmidbibliotek
DH5αKompetentacellerförhögomvandlingseffektivitet
​Φ 80 lac Z ΔM15 markör gerα -komplettering avβ -galaktosidasgenen från pUC eller liknande vektorer, och kan användas för blå/vit screening av kolonier på bakterieplattor innehållande Bluo-gal eller X-gal. DH5α celler kan transformeras effektivt med stora plasmider och kan även tjäna som värd för M13mp-kloningsvektorerna om en gräsmatta med DH5 F IQ (αkat. ′nr. 18288019) (eller liknande) tillhandahålls för att tillåta plackbildning.
Funktioner av MAX Efficiency DH5α Kompetenta celler inkluderar:
• Omvandlingseffektivitet av> 1 x 109 transformanter/μ g plasmid-DNA
• Högt plasmidutbyte från DH5α ( ände A1) E. coli -stam
• Blå/vit screening-kapabel ( lac Z M15)Δ
• Större skärstabilitet ( rec A1)
Genotyp:
F-Φ 80 lac Z M15ΔΔ ( lac ZYA- arg F) U169 rec A1 end A1 hsd R17 (rk-, mk+) pho A sup E44λ - thi -1 gyr A96 rel A1
Hitta den belastning och det format som passar dina behov
• DH5α stam och dess derivat tillgängliga i med en mängd olika transformationseffektiviteter och i både elektrokompetenta och kemiskt kompetenta format.
• ElectroMAX™ DH5α -E Competent Cells (Cat. No. 11319019) är konstruerade för elektroporering för att uppnå hög transformationseffektivitet av> 1 x 10 10 .
• DH5α T1R-kompetenta celler finns tillgängliga i MultiShot format för applikationer med hög genomströmning.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g)
Innehåll och lagring •Max effektivitet DH5α Kompetenta celler (5 x 200μ L)
Lagra behöriga celler på– 80 °C.
• pUC19 DNA (100μ L vid 0,01μ g/ml)
Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 6 ml)
Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje MAX Efficiency
Kvantitet 5 x 200μ L