Läs mer
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH5 αF'IQ kompetenta celler
Produktkod. 11593117
Change view
Kvantitet:
5 x 200μ L
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11593117 5 x 200μ L 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11593117 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18288019
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
3mL gräsmatta celler och en injektionsflaska med monomer M13mp19 RF DNA som kontroll
MAX Efficiency DHα5 F'IQ Competent Cells är kemiskt kompetenta celler med hög transformationseffektivitet framställda genom en patenterad modifiering av Hanahans procedure. Denna stam är ett derivat av DH5α stam och delar samma fördelar.
MAX Efficiency DHα5 ´F IQ Competent Cells är kemiskt kompetenta celler med hög transformationseffektivitet framställda genom en patenterad modifiering av Hanahans procedure. Denna stam är ett derivat av DH5α stam och delar samma fördelar. DH5 αF ´IQ-stammen innehåller en F´ episom och är en värd för M13mp-kloningsvektorer. Den stöder också kloningsplasmider med ett fl-liknande replikationsursprung (fagemider) eller vektor som använder uttryck från lac- promotorn. DHα5 ´F IQ-celler kan ge> 1 x 10 8 plackbildande enheter/μ g M13mp19 RF med icke-mättande mängder (5 pg) DNA.
MAX Efficiency DH5 αF ´IQ-kompetenta celler har genotypen lac Z ΔM15, vilket möjliggör blåvit screening på plattor som innehåller antingen X-Gal eller Bluo-Gal. De bär också rec A1-mutationen som hjälper till att minska rekombinationshastigheten samtidigt som plasmid-DNA förökas och slut -A1-mutationen som ökar plasmid-DNA-utbytet och kvantiteten.
MAX Efficiency DH5 αF ´IQ Competent Cells erbjuder:
• >3 x 10 8 transformanter/μ g effektivitet
•> 1x 10 8 plackbildande enheter/μ g M13mp19 RF
• Stabil F´ episom som eliminerar behovet av tillväxt på minimal media
lac Z ΔM15 markör som gerα -komplettering avβ -galaktosidasgen som tillåter blå/vit screening på agarplattor som innehåller X-Gal eller Bluo-Gal
• Plasmid-DNA-underhåll med minimala rekombinationshändelser på grund av rec A1-mutation
Änd A1-mutation som möjliggör ökat plasmidutbyte och kvantitet
Obs: DHα5 F'IQ gräsmattaceller tillhandahålls för att möjliggöra plackbildning och en flaska med monomer M13mp18 RF-DNA tillhandahålls som en kontroll.
Genotyp F
φ 80 lac Z M15ΔΔ ( lac ZYA- arg F) U169 rec A1 end A1 hsd R17 (r K , m –K +) pho A sup E44λthi 1 gyr A96 rel A1/F′ [ pro AB+ lac IqZ M15 Δzzf :: Tn 5(KmR)]
Hitta den belastning och det format som passar dina behov
• De DH5α stam och dess derivat finns tillgängliga med en mängd olika transformationseffektiviteter och i både elektrokompetenta och kemiskt kompetenta format.
• DH5α -T1 R kompetenta celler finns tillgängliga i MultiShot format för applikationer med hög genomströmning.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Ja
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Mediaeffektivitet (1 x 10 8 till 1 x 10 9 cfu/μg)
Innehåll och lagring • MAX Efficiency DH5 αF'IQ-kompetenta celler (5 x 200μ L)
• F'IQ Lawn Cell Assy (2 x 1,5 ml)
• M13mp18 RF DNA (1 injektionsflaska)
Butik på– 80 °C.
•SOC Medium (2 x 6 ml)
Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Ja (Kanamycin)
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Promotor Laclq
Formatera Provrör
Produktlinje MAX Efficiency
Kvantitet 5 x 200μ L