Läs mer
Invitrogen™ MAX Efficiency™ Stbl2™ Kompetenta celler
Produktkod. 10799374
Change view
Kvantitet:
5 x 200μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10799374 5 x 200μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10799374 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10268019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4445.00 SEK
    4178.65 SEK / 1000µL
    Save 266.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
MAX Efficiency Stbl2 Kompetenta celler: 5 injektionsflaskor, μ200 l vardera (totalt 1 ml), pUC19-DNA (0,01 μg/ml): 1 injektionsflaska, 100 l, μSOC-medium: 1 flaska, 6 ml
MAX Efficiency Stbl2 Kompetenta celler är högeffektiva kemiskt kompetenta celler speciellt designade för kloning av instabila inlägg.
MAX Efficiency Stbl2 Kompetenta celler är högeffektiva kemiskt kompetenta celler speciellt designade för kloning av instabila inlägg. Förutom rec A1 möjliggör en unik uppsättning genetiska markörer stabil kloning av direkt upprepade och retrovirala sekvenser och tandem array-gener. De Stbl2 stam användes för den stabila förökningen av en plasmid innehållande cirka 100 direkta upprepningar på 32 bp, såväl som en fullängds klon av infektiöst simian immunbristvirus (SIV) kan bibehållas. Denna stam har också visat sig stabilt föröka växtvirussekvenser såsom potatisvirus Y (PVY).
MAX Efficiency Stbl2 Kompetenta celler är ett derivat av JM109/J5-stammen. Kompetenta celler framställs genom en patenterad modifiering av Hanahans förfarande. mcr A-mutationen och mcr BC -hsd RMS- mrr- deletionen möjliggör kloning av metylerade genomiska sekvenser.
MAX Efficiency Stbl2 Kompetenta celler erbjuder:
• >1 x 109 transformanter/μ g plasmid-DNA för kloning av sällsynta sekvenser
• Eliminering av mcr BC- hsd RMS- mrr och mutation av mcr A som möjliggör kloning av metylerade genomiska sekvenser
• En unik genotyp som stabiliserar direkta upprepningar och retrovirala sekvenser som SIV och HIV
• Kraftigt ökat plasmidutbyte och kvalitet på grund av Änd A1-mutation
•rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i klonat
DNA genotyp
F -mcr AΔ ( mcr BC- hsd RMS- mrr ) rec A1 end A1 longgyr A96 thisup E44 rel A1λ -Δ ( lac-proAB )
Obs: För optimal prestanda, uttryck i SOC Medium och inkubation på antibiotikaplattor vid 30 °C rekommenderas.
Hitta den belastning och det format som passar dina behov
• En mängd olika Stbl-stammar finns tillgängliga med olika genetisk bakgrund eller lämpliga för elektroporering.
• De Stbl3 stam finns i MultiShot format för applikationer med hög genomströmning.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrB, mrr )
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g)
Innehåll och lagring • MAX Efficiency Stbl2 Kompetenta celler (5 x 200μ L); butik på– °80
•C pUC19 DNA (100μ L vid 0,01μ g/ml); butik på– °20
• C SOC medium (6 ml); förvara vid 4 °C eller rumstemperatur
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Kloning av instabilt DNA Ja ( recA1 )
Blå/vit screening Nej
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Plasmid Kan användas för plasmider> 20 kb
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje MAX Efficiency
Kvantitet 5 x 200μ L