Läs mer
Gibco™ Mimic™ Sf9 insektsceller
Produktkod. 10062692
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10062692 1 ml 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10062692 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12552014
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Modifierad för att stabilt uttrycka en mängd olika däggdjursglykosyltransferaser
Mimic Sf9 Insect Cells är ett derivat av Sf9-insektscellinjen. Vanligtvis kan insektsceller inte bearbeta N-glykaner i den utsträckning som däggdjursceller gör. Detta kan påverka proteinstruktur, funktion, antigenicitet och enzymaktivitet. Tillsatsen av däggdjursglykosyltransferaser till Mimic™ Sf9 Insect Cells möjliggör produktion av tvåantennära, terminalt sialyerade N-glykaner från insektsceller. Cellerna kan användas för att producera mer däggdjursliknande proteiner i både baculovirus och stabila insektsexpressionssystem.
1 ml Mimic Sf9-insektsceller tillhandahålls frysta i 60 % komplett TNM-FH, 30 % FBS, 10 % DMSO i en koncentration av 10 7 celler/ml.
Bioproduktion, cellkultur, insektscellkultur, insektsuttryck, insektsuttryckscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, Sf9 och Sf21 cellkultur, viral vaccinproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i flytande kväve.
Celllinje Sf9
Celltyp Insektsceller
Art S. frugiperda
Produktlinje Mimic
Produkttyp Insektsceller
Kvantitet 1 ml