Läs mer
Invitrogen™ TaqDNA-polymeras PCR-buffert (10X)
Beskrivning
Taq DNA-polymeras PCR-buffert är en 10X-buffert som levereras med 1 ml 50 mM MgCl2. Den ingår i Platinum Taq, Taq, och SuperScript First-Strand Synthesis System för RT-PCR. Denna buffert inkluderar 200 mM Tris HCl (pH 8,4) och 500 mM KCl. Den finns här för att komplettera kit där ytterligare buffert kan behövas beroende på protokollvariationer.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DNA-polymeras PCR-buffert |
| Koncentration | 10X |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
| Kvantitet | 2 x 1 mL |
| Inkluderar | • 10X Taq DNA-polymeras PCR-buffert, 2 x 1 ml • 50 mM MgCl2, 1 ml Förvara vid -20 °C. Garanterad stabil i 6 månader när den förvaras korrekt. |