Läs mer
Invitrogen™ Mus Cot-1 DNA
Produktkod. 11578906
Change view
Kvantitet:
500μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11578906 500μ g 500µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11578906 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18440016
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Mus Cot-1 DNA™ tillförs med 1 mg/ml i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM EDTA.
Mus-DNA övervägande 50 till 300 bp i storlek och berikat för repetitiva DNA-sekvenser såsom B1, B2 och L1 familjemedlemmar
Mus Cot-1 DNA™ används vanligtvis för att blockera icke-specifik hybridisering i mikroarrayscreening. Det kan också användas för att undertrycka hybridisering av repetitiva DNA-sekvenser från gnagare vid kartläggning av gnagarkloner genom in situ hybridisering eller Southern blotting och för att identifiera muskloner i screeningar av somatisk cellhybridbibliotek härledda från mus-hamsterhybridceller (1-3). Den tillförda mängden är tillräcklig för 5 till 10 Southerns eller 500 in situ hybridiseringar.
Prestanda- och kvalitetstestning:
Renhet och DNA-storlek verifieras genom agarosgelelektrofores. Koncentrationen verifieras spektrofotometriskt genom att späda Mus Cot-1 DNA™ 1:100 i 50 mM NaOH och med omvandlingsfaktorn 0,033 g/μμ L/A 260 . Andra metoder som används för att bestämma koncentrationen kan ge varierande resultat.
Array CGH, cellanalys, cellulär avbildning, fluorescens in situ-hybridisering, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, in situ-hybridisering (ISH), mikroarrayanalys
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mus DNA
Innehåll och lagring Mus Cot-1 DNA™ tillförs med 1 mg/ml i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM EDTA. Förvara vid -20 °C.
Reagenstyp Cot-1 DNA
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Art Mus
Produktlinje Cot-1 DNA
För användning med (applikation) Blockera icke-specifik hybridisering
Kvantitet 500μ g
Form Vätska