Läs mer
Invitrogen™ Mus miR RNAi Välj
Produktkod. 10741764
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10741764 1 vardera Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10741764 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 100002319
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Designa enkelt effektiva RNAi-molekyler för tillförlitliga resultat
  • Använder BLOCK-iT™ RNAi Designer, design Custom BLOCK-iT siRNA-sekvenser för effektiva och specifika knockdowns av genuttryck i vilken organism som helst
  • För förbättrad målspecificitet och stabilitet i serum, Stealth RNAi™ RNAi-kemi är tillgänglig
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Produkttyp Mus miR RNAi Välj
Kvantitet 1 vardera
Mål Mus