Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell TOP10 Kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10276592
Change view
Kvantitet:
1 x 96 rörställ (50μ l/rör)
10 x 96 rörställ (50μ l/rör)
5 x 96 rörställ (50μ l/rör)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10276592 5 x 96 rörställ (50μ l/rör) Varje
10656313 1 x 96 rörställ (50μ l/rör) Varje
10709384 10 x 96 rörställ (50μ l/rör) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10276592 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C409605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50200.00 SEK
    48693.65 SEK / 480 reaktioner
    Save 1506.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
MultiShot StripWell TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli -celler är idealiska för högeffektiv kloning och plasmidförökning, för att uppnå en transformationseffektivitet på> 1 x 10 8 cfu/μ g med kontrollplasmid-DNA i StripWell-format.
MultiShot StripWell TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli -celler är idealiska för högeffektiv kloning och plasmidförökning, för att uppnå en transformationseffektivitet på> 1 x 10 8 cfu/μ g med kontrollplasmid-DNA i StripWell-format. Dessa kloningskompetenta celler är förpackade i ett ställ som innehåller 12 remsor med 8 rör för att öka produktiviteten för genomströmning av bakterietransformationer.
Mångsidig TOP10 kloningsmöjligheter
MultiShot StripWell TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli -celler är laboratoriearbetshästen för kemiska transformationer eftersom de är kompatibla med ett brett spektrum av DNA-typer för transformation. De tillåter stabil replikering av plasmider med högt antal kopior och är samma kompetenta celler som kommer med många av våra kloningskit.
TOP10 E. coli -celler är genetiskt lika de DH10B stam och har rapporterats vara mer motståndskraftiga mot stressförhållanden (osmotisk chock och sur pH-stress). Dessa celler bär mutationer i det metyleringsberoende restriktionssystemet ( mcr A, mcr BC och mrr ), vilket möjliggör kloning av både prokaryot och eukaryot genomiskt DNA, såväl som effektiv plasmidräddning från eukaryota genom. I likhet med andra DH-stammar, TOP10 celler innehåller rec A1- och slut -A1-mutationer som ökar insättningsstabiliteten och förbättrar kvaliteten på plasmid-DNA framställt från minipreps.
MultiShot StripWell TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli - celler erbjuder:
• Transformationseffektiviteter av> 1 x 10 8 cfu/μ g
•hsd R för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-amplifieringar
•mcr A för effektiv transformation av metylerat DNA från genomiska preparat
•lac ΔZ M15 för blå/vit färgscreening av rekombinanta kloner på plattor innehållande antingen X-Gal eller Bluo-Gal
•ände A1 för renare preparat av DNA och bättre resultat i nedströmsapplikationer på grund av eliminering av icke-specifik nedbrytning av endonukleas I
•rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i klonat DNA
Obs: TOP10 celler kräver inte IPTG för att inducera uttryck från lac- promotorn.
MultiShot StripWell flexibelt format
Varje StripWell med åtta anslutna rör är designade med samma enkelrörsfunktioner för engångsbruk som våra One Shot-formatrör. Detta format gör att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma rör, vilket sparar tid och minskar risken för kontaminering. Efter tillsats av DNA, MultiShot StripWell kompetenta celler kan transformeras genom värmechock vid 42 C °med hjälp av ett vattenbad, alla i samma rör.
StripWell-rör kan skäras för att möjliggöra omvandlingar i ett enda rör, vilket eliminerar bortkastade alikvoter och undviker frysning-tinningar som kan resultera i minskad omvandlingseffektivitet.
Fördelarna med MultiShot StripWell-format inkluderar:
• Ökad produktivitet —lämplig för experiment med hög genomströmning
•Maximal flexibilitet —transformerar så få som 1 rör eller så många som 96 från StripWell-stället
•Bekant bekvämlighet —lägg DNA direkt till celler, värmechock och återhämta sig i samma rör
Genotyp
F– mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z ΔM15Δlac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal Kλ–rps L(Str R ) end A1 nup
G Hitta den stam och det format som passar dina behov
• Många andra E. coli -stammar och format av kemiskt kompetenta och elektrokompetenta celler finns också tillgängliga för att möta specifika transformationsbehov.
• För transformation med hög genomströmning, välj från vår samling av MultiShot formaterade kompceller.
• Vi erbjuder även bakterietillväxtmedier i olika format.
Beställningsinfo
Fraktskick: Torris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrA )
Transformationseffektivitetsnivå Mediaeffektivitet (1 x 10 8 till 1 x 10 9 cfu/μg)
Innehåll och lagring • MultiShot StripWell TOP10 Kemiskt kompetent E. coli (5 x 96-stripbrunnsplatta vid 50μ L/brunn)
Lagra behöriga celler på– 80 °C.
• pUC19 DNA (1 x 50μ L flaska på 10 pg/μ L)
Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C.
• SOC medium (10 x 15 ml flaskor)
Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Ja (streptomycin)
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Hög
Plasmid Högkopia plasmid
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera Rörställ
Produktlinje MultiShot
Kvantitet 5 x 96 rörställ (50μ l/rör)