Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell TOP10 Kemiskt kompetent E. coli
Description
MultiShot StripWell TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli -celler är idealiska för högeffektiv kloning och plasmidförökning, för att uppnå en transformationseffektivitet på> 1 x 10 8 cfu/μ g med kontrollplasmid-DNA i StripWell-format. Dessa kloningskompetenta celler är förpackade i ett ställ som innehåller 12 remsor med 8 rör för att öka produktiviteten för genomströmning av bakterietransformationer.
Mångsidig TOP10 kloningsmöjligheter
MultiShot StripWell TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli -celler är laboratoriearbetshästen för kemiska transformationer eftersom de är kompatibla med ett brett spektrum av DNA-typer för transformation. De tillåter stabil replikering av plasmider med högt antal kopior och är samma kompetenta celler som kommer med många av våra kloningskit.
TOP10 E. coli -celler är genetiskt lika de DH10B stam och har rapporterats vara mer motståndskraftiga mot stressförhållanden (osmotisk chock och sur pH-stress). Dessa celler bär mutationer i det metyleringsberoende restriktionssystemet ( mcr A, mcr BC och mrr ), vilket möjliggör kloning av både prokaryot och eukaryot genomiskt DNA, såväl som effektiv plasmidräddning från eukaryota genom. I likhet med andra DH-stammar, TOP10 celler innehåller rec A1- och slut -A1-mutationer som ökar insättningsstabiliteten och förbättrar kvaliteten på plasmid-DNA framställt från minipreps.
MultiShot StripWell TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli - celler erbjuder:
• Transformationseffektiviteter av> 1 x 10 8 cfu/μ g
•hsd R för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-amplifieringar
•mcr A för effektiv transformation av metylerat DNA från genomiska preparat
•lac ΔZ M15 för blå/vit färgscreening av rekombinanta kloner på plattor innehållande antingen X-Gal eller Bluo-Gal
•ände A1 för renare preparat av DNA och bättre resultat i nedströmsapplikationer på grund av eliminering av icke-specifik nedbrytning av endonukleas I
•rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i klonat DNA
Obs: TOP10 celler kräver inte IPTG för att inducera uttryck från lac- promotorn.
MultiShot StripWell flexibelt format
Varje StripWell med åtta anslutna rör är designade med samma enkelrörsfunktioner för engångsbruk som våra One Shot-formatrör. Detta format gör att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma rör, vilket sparar tid och minskar risken för kontaminering. Efter tillsats av DNA, MultiShot StripWell kompetenta celler kan transformeras genom värmechock vid 42 C °med hjälp av ett vattenbad, alla i samma rör.
StripWell-rör kan skäras för att möjliggöra omvandlingar i ett enda rör, vilket eliminerar bortkastade alikvoter och undviker frysning-tinningar som kan resultera i minskad omvandlingseffektivitet.
Fördelarna med MultiShot StripWell-format inkluderar:
• Ökad produktivitet —lämplig för experiment med hög genomströmning
•Maximal flexibilitet —transformerar så få som 1 rör eller så många som 96 från StripWell-stället
•Bekant bekvämlighet —lägg DNA direkt till celler, värmechock och återhämta sig i samma rör
Genotyp
F– mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z ΔM15Δlac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal Kλ–rps L(Str R ) end A1 nup
G Hitta den stam och det format som passar dina behov
• Många andra E. coli -stammar och format av kemiskt kompetenta och elektrokompetenta celler finns också tillgängliga för att möta specifika transformationsbehov.
• För transformation med hög genomströmning, välj från vår samling av MultiShot formaterade kompceller.
• Vi erbjuder även bakterietillväxtmedier i olika format.
Order Info
Fraktskick: Torris.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kemiskt kompetenta celler |
| Innehåller F' Episome | Nej |
| Förbättrar plasmidkvaliteten | Ja ( endA1 ) |
| Kloning av metylerat DNA | Ja ( mcrA ) |
| Transformationseffektivitetsnivå | Mediaeffektivitet (1 x 10 8 till 1 x 10 9 cfu/μg) |
| Innehåll och lagring | • MultiShot StripWell TOP10 Kemiskt kompetent E. coli (10 x 96-stripbrunnsplatta vid 50μ L/brunn) Lagra behöriga celler på– 80 °C. • pUC19 DNA (2 x 50μ L flaska på 10 pg/μ L) Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C. • SOC medium (20 x 15 ml flaskor) Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ja (streptomycin) |
| Kloning av instabilt DNA | Ej lämplig för kloning av instabilt DNA |
| Blå/vit screening | Ja ( lacZ ΔM15 ) |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Hög |
| Show More |