Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 11510146
Change view
Kvantitet:
5 x 96-brunnars platta (15μ L/Tja)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11510146 5 x 96-brunnars platta (15μ L/Tja) Paket med 5
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510146 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C40005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46330.00 SEK
    44939.65 SEK / Paket med 5
    Save 1390.35 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
MultiShot TOP10 Kemiskt kompetent E. coli : Fem 96-brunnars plattor, μ15 L per brunn, pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μinjektionsflaska, 50 L, SOC-medium: 5 flaskor, 15 ml vardera
MultiShot TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli -celler härrör från DH10B och är en av de mest populära laboratoriestammarna.
MultiShot TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli -celler härrör från DH10B och är en av de mest populära laboratoriestammarna. Förpackad i fem 96-brunnars mikrotiterplattor (15μ L alikvoter) för att förenkla arbetsflöden med hög genomströmning och ge omvandlingseffektivitet för> 1 x 10 8 cfu/μ g kontrollplasmid-DNA, Multishot TOP10 är en mångsidig stam som kan användas i flera rutinmässiga kloningsapplikationer.
Fördelarna med MultiShot TOP10 kompetenta celler
• TOP10 stam är idealisk för högeffektiv kloning och plasmidförökning
• Microtiter plattformatsdesign är praktiskt för automatiserad kloning med hög genomströmning
•mcr A-mutation stöder effektiv transfektion av metylerat DNA
•lac Z M15-allelen tillåter Δsnabb blå/vit screening av transfektanter
•Änd A1-mutation minskar endonukleasaktivitet och förbättrar plasmid-DNA-utbyten
•rec A1-mutation hjälper till att minska oönskad rekombination
Lätt att använda för transformationer med hög genomströmning
MultiShot TOP10 Kemiskt kompetenta celler i 96-brunnars plattor är designade för att underlätta transformation med hög genomströmning. Detta format tillåter alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, att ske i samma brunn, vilket sparar tid och minskar risken för kontaminering. Efter tillsats av DNA, MultiShot TOP10 Kemiskt kompetenta celler kan transformeras genom värmechock vid 42 C °med hjälp av ett värmeblock eller termocykler i samma platta.
Använder vår TA Cloning och TOPO Kloningsprotokoll, inklusive kontroller, avkastning på 100 400 –kolonier per agarplatta kan förväntas.
Genotyp F
-mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)Φ 80 lac Z MΔ15Δlac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara , leu )7697 gal U gal K rps L (StrR) end A1 nup
G Hitta stammen och formatet som passar dina behov
• DH-stammar finns i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat.
• För transformationsalternativ med hög genomströmning, välj från vår samling av MultiShot formaterade kompceller.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrA )
Transformationseffektivitetsnivå Mediaeffektivitet (1 x 10 8 till 1 x 10 9 cfu/μg)
Innehåll och lagring • MultiShot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli (5 x 96-brunnars plattor vid 15μ L per brunn)
Lagra behöriga celler på– 80 °C.
• pUC19 DNA (1 x 50μ L)
Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C.
• SOC-medium (5 x 15 ml/flaska)
Store SOC Medium vid °4 C eller vid rumstemperatur
Antibiotikaresistens bakterie Ja (streptomycin)
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Hög
Plasmid Högkopia plasmid
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera 96-brunnsplatta
Produktlinje MultiShot
Kvantitet 5 x 96-brunnars platta (15μ L/Tja)