Läs mer
Invitrogen™ MultiSite Gateway™ Pro Plus, för flexibel kloning av upp till fyra DNA-fragment till en Gateway™ destination vektor
Produktkod. 10312203
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10312203 20 reaktioner 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10312203 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12537100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Inkludera vektorer och primrar, Mach1 T1 R kemiskt kompetenta celler och LR Clonase II Plus och BP Clonase II-enzymer.
För flexibel kloning av upp till fyra DNA-fragment i Gateway-destinationsvektor
  • Genom att använda specifikt designade att -ställen för rekombinationell kloning, klona två, tre eller fyra DNA-fragment in i vilken Gateway Destination-vektor som helst som innehåller attR1- och attR2 -ställen
  • Den resulterande expressionsklonen är redo för nedströms expressions- och analysapplikationer
  • Klona flera DNA-fragment till en vektor utan att använda restriktionsenzymer eller ligaser
  • Full fördel av ett brett urval av gateway-destinationsvektorer eller skapa vektorer
  • Ersätt flera plasmidtransfektioner med en enda vektor som bär alla DNA-element av intresse
  • MultiSite Gateway Pro Kit är tillgängliga för kloning av två, tre eller fyra DNA-fragment och för flexibel och anpassad konfiguration av DNA-fragment till en Gateway Destination-vektor
Kloning, konstitutivt uttryck, gatewaykloning, däggdjursuttryck, multigenuttryck, multisite-gateway, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Promotor Ingen (Promotorlös)
Produkttyp Gateway System Destination Expression Vector
Innehåll och lagring MultiSite Gateway™ Pro-kit inkluderar vektorer och primrar som anges i tabell 1, ett Shot™ Mach1™ T1 R kemiskt kompetenta celler och LR Clonase™ II Plus och BP Clonase™ II-enzymer. Förvara celler vid -80 °C. Lagra Clonase™ enzymer vid -°20 C i upp till 6 månader, eller vid -°80 C för långtidsförvaring. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Kloningsmetod Inkörsport
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor MultiSite Gateway-vektorer
Produktlinje Gateway
För användning med (applikation) Klona din egen Promoter, Multi-Gene Expression
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MultiSite Gateway Pro Plus, for flexible cloning of up to four DNA fragments into a Gateway destination vector
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine