Läs mer
Invitrogen™ NT-GFP Fusion TOPO™ Expression Kit
Produktkod. 10194562
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10194562 20 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10194562 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K481001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11830.00 SEK
    9937.20 SEK / 20 reaktioner
    Save 1892.80 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
GFP Fusion TOPO Expression Kit innehåller två lådor. GFP Fusion TOPO TA Cloning boxen innehåller linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad kloningsvektor, dNTP, saltlösningskontroll PCR-mallar och primers, framåt- och bakåtprimrar för sekvensering och PCR-screening, och en GFP-expressionskontrollplasmid. Den ena Shot™ lådan innehåller transformationsreagenser inklusive engångs, μ50 L alikvoter av TOP10 Kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och supercoiled kontrollplasmid.
Designad för att möjliggöra fusion av protein av intresse till cykel 3 GFP-protein
  • Ge topoisomeras-I-aktiverad pcDNA3.1/NT-GFP-TOPO vektor
  • Taq-förstärkta DNA-fragment ligeras in i dessa vektorer i lätt 5-minuters reaktion på bänken
  • Vector är designad för högnivåuttryck av övergående eller stabila GFP-fusionsproteiner i ett brett spektrum av däggdjursceller
  • Uttryck detekteras lätt i levande celler med hjälp av fluorescens
  • Rekombinanta proteiner uttryckta från dessa vektorer kan detekteras på western blöts med GFP-antiserum
Cellanalys, cellbaserade reporteranalyser, cellulär avbildning, konstitutivt uttryck, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, fluorescerande protein (t.ex. GFP) analyser, fluorescerande proteinanalyser (GFP)/däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveranstyp Transfektion
Promotor CMV
Produkttyp TOPO Expression Kit
Reportern Gene GFP (cykel 3)
Urvalsagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Innehåll och lagring GFP Fusion TOPO™ Expression Kit innehåller två lådor. GFP Fusion TOPO™ TA Cloning boxen innehåller linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad kloningsvektor, dNTP, saltlösningskontroll PCR-mallar och primers, framåt- och bakåtprimrar för sekvensering och PCR-screening, och en GFP-expressionskontrollplasmid. Förvara vid -20 °C. Det ena skottet¤ lådan innehåller transformationsreagenser inklusive engångs-, 50-μ l alikvoter av One Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och supercoiled kontrollplasmid. Förvara den ena Shot™ låda vid -80 °C. Kit är garanterat stabil i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Protein Tag GFP (cykel 3)
Kloningsmetod TOPO-TA
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor TOPO-TA vektorer
Produktlinje TOPO
För användning med (applikation) Reporteranalyser