Läs mer
Invitrogen™ NTP-mix (10 mM)
Produktkod. 10505393
Change view
Kvantitet:
20μ mol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10505393 20μ mol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10505393 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18109017
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ATP, CTP, GTP, UTP (nukleosid 5'-trifosfater) och 10 mM NTP Mix är lämpliga för användning i in vitro transkriptionsreaktioner med SP6, T3 och T7 RNA-polymeraser.
ATP, CTP, GTP, UTP (nukleosid 5´ -trifosfater), och 10 mM NTP Mix är lämpliga för användning i in vitro transkriptionsreaktioner med SP6, T3 och T7 RNA-polymeraser för produktion av RNA-sonder, eller RNA-transkript för translation i in vitro translationsextrakt. Dessa nukleotider tillhandahålls som bekväma, färdiga att använda lösningar i en koncentration av 10 mM i 1 mM Tris-HCl (pH 7,5).
Relaterade produkter:
• 10 mM ATP (Kat. nr. 18330019)
• 10 mM CTP (18331017)
• 10 mM GTP (18332015)
• 10 mM UTP ( 18333013)
Beställningsinfo
Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring NTP-blandning, 10 mM (500μ L)
Butik på– 20 °C.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Koncentration 10 mM
Etikett eller färgämne Omärkt
Kvantitet 20μ mol
För användning med (applikation) in vitro transkription
Form Vätska