Läs mer
Invitrogen™ Oligo(dT) 12-18 Primer
Beskrivning
Oligo(dT)12-18 Primer is suitable for use in first-strand cDNA synthesis with reverse transcriptase. The primer hybridizes to the poly(A) tail of mRNA. It is phosphorylated on the 5' end to facilitate cloning of cDNA.
Performance and quality testing: Performance is evaluated in a first-strand cDNA synthesis reaction
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Godkänd för transport på våt eller torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Primer |
| Innehåll och lagring | • Oligo(dT)12-18 Primer i DEPC-behandlat vatten (25 μg vid 50 μg/μl) Förvara vid –20 °C. Garanterad stabil i 6 månader när den förvaras korrekt. |
| 5'Primermodifiering | Fosfat |
| Primersekvens | 5'd PO4 [(T)12-18] 3' |
| Reningsmetod | Gelrenad, avsaltad |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Koncentration | 50 μg/μl |
| Primer | Oligo dT |
| Kvantitet | 50 μL |
| För användning med (applikation) | Första-strängs cDNA-syntes |
| Visa mer |