Läs mer
Invitrogen™ Oligo(dT) 20 Primer
Beskrivning
Used for first-strand cDNA synthesis with reverse transcriptase at temperatures of ≥50°C, Oligo(dT)20 Primer is a string of 20 deoxythymidylic acid residues that hybridizes to the poly(A) tail of mRNA. Oligo(dT)20 is recommended for use with SuperScript™ III Reverse Transcriptase, ThermoScript Reverse Transcriptase, or Cloned AMV Reverse Transcriptase.
Quality Control: This product is qualified in a first-strand cDNA synthesis reaction
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Godkänd för transport på våt eller torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Primer |
| Innehåll och lagring | •Oligo(dT) 16 Primer (50μ L på 50μ M) Butik på– 15 till– 25 °C. Alikvotera för att undvika upprepad frysning och upptining. |
| 5'Primermodifiering | Fosfat |
| Primer Längd | 20-mer |
| Primersekvens | 5'd PO4 [(T)20]3' |
| Reningsmetod | Gelrenad, avsaltad |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Koncentration | 50μ M |
| Primer | Oligo dT |
| Kvantitet | 50μ L |
| Visa mer |