Läs mer
Invitrogen™ Oligofectamine™ Transfektionsreagens
Produktkod. 10023392
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10023392 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10023392 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12252011
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Innehåller en injektionsflaska (1mL) Oligofectamine Reagens.
Proprietär formulering för att transfektera oligonukleotider och kort interfererande RNA (siRNA) till eukaryota celler
Oligofectamine Transfektionsreagens bildar stabila komplex med oligo, vilket möjliggör effektiv transfektion till eukaryota celler på ett mycket specifikt, men icke-toxiskt sätt. Oligofectamine Reagens är lämpligt för nukleära och cytoplasmatiska mål och transfekterar många olika cellinjer inklusive CHO , HEK-293, NIH 3T3 och HeLa.
Använder Oligofectamine Transfektionsreagens
  • Oligofectamine Reagens är lätt att använda eftersom det ger ett enkelt och snabbt protokoll
  • Späd bara ut Oligofectamine Reagens, blanda med oligonukleotid och lägg till dina celler
  • Oligofectamine Reagens kräver nanomolära mängder antisens-oligonukleotid, vilket minskar mängden värdefull oligonukleotid som behövs med upp till tusen gånger
  • Idealisk för applikationer med hög genomströmning
  • Visas fungera för siRNA-transfektioner och rekommenderas när man utför RNAi-knockdown-experiment i HeLa-celler
DNA& RNA-rening& Analys, RNA-extraktion, RNAi, Epigenetik& Icke-kodande RNA-forskning, total RNA-isolering, totalt RNA från djurceller& Vävnader, totalt RNA från bakterieprover, totalt RNA från växtceller, totalt RNA från jäst, miRNA& Icke-kodande RNA-analys, miRNA-isolering
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller en injektionsflaska (1 ml) Oligofectamine™ Reagens. Förvara vid 4 °C. Får ej frysas.
Celltyp Etablerade cellinjer, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp Syntetisk siRNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Produktlinje Oligofectamine
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 1 ml
Serum kompatibel Nej
Frakt skick Våt is