Läs mer
Invitrogen™ One Shot™ BL21(DE3) kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10749734
Change view
Kvantitet:
21 x 50μ L
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10749734 21 x 50μ L 20 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10749734 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C600003
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
One Shot BL21(DE3) E.coli: 20 flaskor, μ50 L vardera (totalt 1ml), pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 flaska, 50 L, μSOC-media: 1 flaska, 6ml
One Shot BL21(DE3) kemiskt kompetenta E. coli -celler är idealiska för användning med bakteriofag T7-promotorbaserade expressionssystem som pRSET och pET.
One Shot BL21(DE3) kemiskt kompetenta E. coli -celler är idealiska för användning med bakteriofaga T7-promotorbaserade expressionssystem som pRSET och pET. Denna stam hade konstruerats för att bäraλ DE3-lysogen som innehåller T7 RNA-polymerasgenen under kontroll av lac UV5-promotorn. Rekombinanta proteiner som är icke-toxiska för E. coli uttrycks i allmänhet i högre nivåer i BL21(DE3)-celler jämfört med andra stammar med strängare uttryckskontroll.
BL21(DE3) E. coli -stammen är en av de mest populära värdstammarna för att producera rekombinanta proteiner och anpassad för användningsområden inom forskning eller industri. Det är ett derivat av E. coli B-stammen som inte innehåller lon-proteaset och som också har brist på det yttre membranproteaset OmpT. Avsaknaden av två viktiga proteaser minskar nedbrytningen av heterologa proteiner som uttrycks i stammarna. Dessutom gör flera andra stamegenskaper dem särskilt lämpade för proteinproduktion, nämligen snabb tillväxt i minimalt media, en lägre acetatproduktion när de odlas i högt glukosmedia och förmågan att nå hög celldensitet. One Shot BL21(DE3) kemiskt kompetenta E. coli -celler kan uppnå transformationseffektivitet på• 1 x 10 8 cfu/> g kontroll-DNA.
Anmärkningar
  • μ De basala uttrycksnivåerna för heterologa gener är signifikant högre i BL21(DE3), sålunda rekommenderas stammar som BL21 AI för toxisk proteinexpression.
  • IPTG krävs för att inducera expression av T7-RNA-polymeraskaskadsystemet som i sin tur transkriberar T7-promotorreglerad målgen.
One Shot BL21(DE3) kemiskt kompetent E. coli -erbjudande:
  • μ Omvandlingseffektivitet av 1 x 10 8 cfu/g kontrollplasmid-DNA
  • Jon- och OmpT-proteasbrist minskar nedbrytningen av rekombinant protein
  • IPTG-inducerbar lacUV5-promotor kontrollerar uttrycket av T7 RNA-polymeraset
  • hsd S-mutation möjliggör effektiv transformation av ometylerat DNA>
  • Snabb tillväxt i minimalt media och förmåga att nå hög celldensitet
Användarvänligt One Shot-format
BL21(DE3) Kemiskt kompetenta E. coli -celler levereras i det bekväma, enkelreaktions One Shot-formatet. Engångsröret för engångsbrukgör att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma rör, vilket hjälper till att spara tid och förhindra förorening.
Genotyp:
–F omp T hsd SB (rB• , mB– ) –gal dcm (DE3)
Hitta den stam och det format du behöver
Vi erbjuder andra E. coli- stammar för proteinexpression. För expression av toxiska proteiner, överväg BL21-AI™ One Shot™ kemiskt kompetent E. coli (kat. nr. C607003).
  • BL21 Star (DE3) och andra stammar finns i MultiShot-format för användningsområden med hög kapacitet.
  • Vi erbjuder en mängd olika system för expression av rekombinanta proteiner i E. coli. Champion pET-expressionssystemet ger den högsta nivån av proteinproduktion som finns tillgänglig i alla expressionssystem.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Nej
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Mediaeffektivitet (1 x 10 8 till 1 x 10 9 cfu/μg)
Innehåll och lagring • One Shot BL21(DE3) kemiskt kompetent E.coli (21 x 50μ L); förvara i–°
• 80 C pUC19 DNA (1 x 50μ L); förvara i– °20
• C S.O.C.- media (6 ml); förvara vid 4 °C eller rumstemperatur
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Blå/vit screening Nej
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Förbereder ometylerat DNA Ja ( dcm )
Minskar rekombination Nej
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (B)
Promotor T7
Formatera Provrör
Produktlinje One Shot
Kvantitet 21 x 50μ L
Giftiga proteiner Nej
Förbättrar RNA-stabilitet Obs
Förbättrar proteinstabiliteten Ja ( jon , ompT )