Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ BL21(DE3)pLysS kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10604973
Change view
Kvantitet:
11 x 50μ L/rör
21 x 50μ L rör
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10604973 11 x 50μ L/rör Varje
10574393 21 x 50μ L rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10604973 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C606010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3220.00 SEK
    3058.65 SEK / 11 reaktioner
    Save 161.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
One Shot BL21(DE3)pLysS kemiskt kompetenta E. coli -celler är idealiska för användning med bakteriofag T7-promotorbaserade expressionssystem som pRSET och pET.
One Shot BL21(DE3)pLysS kemiskt kompetenta E. coli -celler är idealiska för användning med bakteriofag T7-promotorbaserade expressionssystem som pRSET och pET. pLysS-plasmiden som bärs av BL21(DE3) pLysS-stammen producerar T7-lysozym, en hämmare av T7-RNA-polymeras, för att reducera basalnivåexpression av genen av intresse. pLysS ger resistens mot kloramfenikol (CamR) och innehåller p15A-ursprunget. Detta ursprung tillåter pLysS att vara kompatibel med plasmider som innehåller ColE1- eller pMB1-ursprunget (dvs pUC- eller pBR322-härledda plasmider). Rekombinanta proteiner som är icke-toxiska för E. coli uttrycks i allmänhet i högre nivåer i BL21(DE3)-celler jämfört med BL21(DE3) pLysS-stammen med strängare uttryckskontroll. BL21(DE3)pLysS rekommenderas för användning vid uttryck av toxiska gener.
BL21 (DE3) E. coli -stammen är en av de mest populära värdstammarna för att producera rekombinanta proteiner. Denna stam hade konstruerats för att bäraλ DE3-lysogen som innehåller T7 RNA-polymerasgenen under kontroll av lac UV5-promotorn. IPTG krävs för att inducera uttryck av T7-RNA-polymeraskaskadsystemet som i sin tur transkriberar T7-promotorreglerad målgen.
BL21(DE3) är ett derivat från E. coli B-stammen som inte innehåller jonproteaset och som även har brist på det yttre membranproteaset OmpT. Avsaknaden av två viktiga proteaser minskar nedbrytningen av heterologa proteiner som uttrycks i stammarna. Dessutom gör flera andra stamegenskaper dem speciellt lämpade för proteinproduktion, nämligen snabb tillväxt i minimalt medium, en lägre acetatproduktion när de odlas i högt glukosmedium och en förmåga att nå hög celldensitet. One Shot BL21(DE3)pLysS kemiskt kompetenta E. coli -celler kan uppnå transformationseffektivitet på> 1 x 10 8 cfu/μ g kontroll-DNA.
One Shot BL21(DE3)pLysS kemiskt kompetenta E. coli - celler erbjuder:
• Omvandlingseffektivitet av> 1 x 10 8 cfu/μ g kontrollplasmid-DNA
• Jon- och OmpT-proteasbrist som minskar nedbrytningen av rekombinant protein
• IPTG-inducerbar lac UV5-promotor som kontrollerar uttrycket av T7 RNA-polymeraset
• pLysS (CamR) plasmid för reducerat basalt uttryck i oinducerade celler
•hsd S-mutation som möjliggör effektiv transformation av ometylerat DNA
• Snabb tillväxt i minimalt medium och förmåga att nå hög
celldensitet Enkelt att använda One Shot-format
BL21(DE3)pLysS Kemiskt kompetenta E. coli -celler levereras i det bekväma, enreaktionsformatet One Shot. Engångsformatet med ett rör gör att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma rör, vilket hjälper till att spara tid och förhindra kontaminering.
Genotyp F
– omp T hsd SB (r B , m –B ) –gal dcm (DE3) pLysS(CamR)
Hitta den stam och det format du behöver
• Vi erbjuder andra E. coli -stammar för proteinuttryck.
• För uttryck av toxiska proteiner, överväg BL21 AI One Shot kemiskt kompetent E. coli (kat. nr. C607003).
• BL21 Star (DE3) och andra stammar finns i MultiShot format för applikationer med hög genomströmning.
• Vi erbjuder en mängd olika system för uttryck av rekombinanta proteiner i E. coli. Champion pET-expressionssystemet ger den högsta nivån av proteinproduktion som finns tillgänglig i alla expressionssystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Nej
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Mediaeffektivitet (1 x 10 8 till 1 x 10 9 cfu/μg)
Innehåll och lagring •Kemiskt kompetenta celler (11 x 50μ L); butik på– °80 C
• pUC19 kontroll-DNA (1 x 50μ L); butik på– °80 C
• SOC medium (6 ml); förvara vid 4 °C eller rumstemperatur
Antibiotikaresistens bakterie Ja (kloramfenikol)
Blå/vit screening Nej
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Förbereder ometylerat DNA Ja ( dcm )
Minskar rekombination Nej
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (B)
Promotor T7
Formatera Provrör
Produktlinje One Shot
Kvantitet 11 x 50μ L/rör
Giftiga proteiner Nej
Förbättrar RNA-stabilitet Ja (pLysS)
Förbättrar proteinstabiliteten Ja ( jon , ompT )