Läs mer
Invitrogen™ One Shot™ BL21 Star™ (DE3) kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10328512
Change view
Kvantitet:
21 x 50μ L/rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10328512 21 x 50μ L/rör Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10328512 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C601003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5300.00 SEK
    5034.65 SEK / 21 reaktioner
    Save 265.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
One Shot BL21 Star (DE3) E.coli: 20 flaskor, μ50 L vardera (totalt 1ml), pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 flaska, 50 L, μSOC-media: 1 flaska, 6ml
One Shot BL21 Star (DE3) kemiskt kompetenta E. coli är designade för tillämpningar som kräver högnivåexpression av icke-toxiska rekombinanta proteiner från T7-promotorbaserade expressionssystem med lågt antal kopior såsom Champion pET-vektorer.
One Shot BL21 Star (DE3) kemiskt kompetenta E. coli är designade för användningsområden som kräver högnivåexpression av icke-toxiska rekombinanta proteiner från T7-promotorbaserade expressionssystem med lågt antal kopior såsom Champion pET-vektorer. Denna stam erbjuder förbättrad mRNA-stabilitet tack vare en mutation i RNasE-genen (rne 131) som minskar nivåerna av endogena RNas och mRNA-nedbrytning, vilket ökar stabiliteten hos mRNA-transkript och ökar proteinutbytet. BL21 Star-stammen har högre basal expression av heterologa gener än BL21 (DE3)-stammar, på grund av den ökade stabiliteten hos mRNA. Således rekommenderas stammar som BL21-AI för expression av toxiskt protein. One Shot BL21 Star (DE3) kemiskt kompetenta celler tillhandahålls med en transformationseffektivitet på > 1 x 10 8 cfu/μ g plasmid-DNA.
BL21(DE3) är ett derivat av E. coli B-stammen som inte innehåller jonproteaset och som även har brist på det yttre membranproteaset OmpT. Avsaknaden av två viktiga proteaser minskar nedbrytningen av heterologa proteiner med expression i stammen. Dessutom gör flera andra stamegenskaper den speciellt lämpad för proteinproduktion, nämligen snabb tillväxt i minimalt media, en lägre acetatproduktion när den odlas i högt glukosmedia och förmågan att nå hög celldensitet.
BL21 (DE3) E. coli -stammen är en av de mest populära värdstammarna som används för att producera rekombinanta proteiner och är anpassad för forskning eller industriella användningsområden. Denna stam har konstruerats för att bäraλ DE3-lysogen som innehåller T7 RNA-polymerasgenen under kontroll av lac UV5-promotorn. IPTG krävs för att inducera expression av T7 RNA-polymeras kaskadsystemet som i sin tur transkriberar den T7-promotorreglerade målgenen.
One Shot BL21 Star (DE3) kemiskt kompetent E. coli, erbjudande:
  • Transformationseffektivitet av > 1 x 10 8 cfu/μ g plasmid-DNA
  • Jon- och OmpT-proteasbrist minskar nedbrytningen av rekombinant protein
  • Optimerad för användning med lågt antal kopior, T7-promotorbaserade plasmider
  • rne 131-mutation som minskar nivåerna av endogena RNas och mRNA-nedbrytning
  • hsd S-mutation som möjliggör effektiv transformation av ometylerat DNA
  • Snabb tillväxt i minimalt media och förmåga att nå hög celldensitet
Användarvänligt One Shot-format
BL21 Star (DE3) kemiskt kompetenta E. coli -celler levereras i det bekväma enkelreaktionsformatet One Shot. Engångsformatet med ett rör gör att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma rör, vilket hjälper till att spara tid och förhindra kontaminering.
Genotyp
F– omp T hsd SB (r B , –m B ) –gal dcm rne 131 (DE3)
Hitta stammen och formatet som passar dina behov
Vi erbjuder andra E. coli -stammar för proteinuttryck.
  • För expression av toxiska proteiner ska du överväga BL21-AI One Shot kemiskt kompetent E. coli (kat. nr. C607003).
  • BL21 Star (DE3) och andra stammar finns i MultiShot-format för användningsområden med hög kapacitet.
  • Vi erbjuder en mängd olika system för uttryck av rekombinanta proteiner i E. coli. Champion pET-expressionssystemet ger den högsta nivån av proteinproduktion som finns tillgänglig i alla expressionssystem.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Nej
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Mediaeffektivitet (1 x 10 8 till 1 x 10 9 cfu/μg)
Innehåll och lagring • One Shot BL21 Star (DE3) E.coli (21 x 50μ L); förvara i& ndash80°C
• pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/ul); förvara i– 20°C
• S.O.C.- media (6 ml); förvara i 4 °C eller rumstemperatur
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Blå/vit screening Nej
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Förbereder ometylerat DNA Ja ( dcm )
Minskar rekombination Nej
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (B)
Promotor T7
Formatera Provrör
Produktlinje One Shot
Kvantitet 21 x 50μ L/rör
Giftiga proteiner Nej
Förbättrar RNA-stabilitet Ja ( rne131 )
Förbättrar proteinstabiliteten Ja ( jon , ompT )