Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ccd B Survival™ 2 T1 R- kompetenta celler
Produktkod. 10733874
Change view
Kvantitet:
11 x 50μ L
Produktkod. Kvantitet
10733874 11 x 50μ L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10733874 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A10460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 SEK
    2840.65 SEK / 11 reaktioner
    Save 214.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
ccdB Survival2 T1R-kompetenta celler: 11 flaskor, μ50 L vardera, pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μinjektionsflaska, 50 L, SOC-medium: 1 flaska, 6mL
One Shot ccd B Survival 2 T1 R- kompetenta celler är lämpliga för förökning av plasmider som innehåller ccd B-genen och är designade för användning med Gateway Vector Conversion System och för förökning av Gateway-destinations-, donator- och supercoiled entry-vektorer.
One Shot ccd B Survival 2 T1 R- kompetenta celler är lämpliga för förökning av plasmider som innehåller ccd B-genen och är designade för användning med Gateway Vector Conversion System och för förökning av Gateway-destinations-, donator- och supercoiled entry-vektorer. ccd B Survival 2 T1R-celler som görs kemiskt kompetenta kan uppnå hög transformationseffektivitet av> 1 x 109 transformanter/μ g plasmid-DNA.
ccd B Survival 2 T1 RE. coli -stammen är härledd från TOP10 stam och erbjuder samma fördelar. Mutationer i det metyleringsberoende restriktionssystemet ( mcr A, mcr BC och mrr ) tillåter kloning av både prokaryotiskt och eukaryot genomiskt DNA som innehåller metylcytosin och metyladenin. Denna stam har också genotypen lac Z ΔM15, vilket ger möjlighet till blå-vit screening på plattor som innehåller antingen X-Gal eller Bluo-Gal. Dessutom ökar rec A1- och slut A1-mutationer insertstabiliteten och förbättrar kvaliteten på plasmid-DNA framställt från minipreps. Ton A-mutationen (även känd som fhuA ) i ccd B Survival 2 T1 R- celler ger resistens mot bakteriofagerna T1 och T5, vilket skyddar proverna mot kontaminering.
ccd B Survival 2 T1 R Competent Cells erbjuder:
• >1 x 109 transformanter/μ g effektivitet
•ton A ( fhuA ) genotyp för att ge resistens mot T1- och T5-fag
• Stöd för högutbyteberedning av supercoiled plasmid-DNA ( änden A1-fenotyp)
• Minskad ospecifik rekombination av klonat DNA ( rec A1-fenotypen)
Bekvämt och effektivt format
One Shot ccd B Survival 2 T1 RE. coli levereras i det bekväma, enreaktionsformatet One Shot. Varje rör innehåller tillräckligt med celler för en transformation så det finns inga effektivitets-zapping, frys-tinningscykler eller pengar som slösas bort på oanvända celler.
Genotyp: F -mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac ΔZ M15Δlac X74 rec A1 ara Δ139Δ ( ara - leu )7697 gal U gal K rps L(Str R ) end A1 nup G fhu A:: IS2
Hitta stammen och formatet som passar dina behov
• Vi erbjuder andra DH-stammar i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat för att möta dina specifika behov.
• MultiShot-format för applikationer med hög genomströmning är tillgängliga.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrA )
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g)
Innehåll och lagring •One Shot ccdB Survival 2 T1R-kompetenta celler (11 x 50μ L)
Lagra kompetenta celler på &ndash80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L)
Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C.
• SOC Medium (6 ml)
Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Ja (streptomycin)
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Plasmid ccdB vektorförökning
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje One Shot
Kvantitet 11 x 50μ L