Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ INV αF' kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10524973
Change view
Kvantitet:
21 x 50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10524973 21 x 50μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10524973 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C202003
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
One Shot INV αF' kemiskt kompetenta E. coli är designade för att stabilt replikera plasmider med högt antal kopior.
One Shot INV αF´ kemiskt kompetenta E. coli är utformade för att stabilt replikera plasmider med högt antal kopior. De möjliggör framställning av högkvalitativt plasmid-DNA med mindre överförda kontaminanter jämfört med andra populära stammar som JM109 och kan uppnå en transformationseffektivitet på> 1 x 10 8 cfu/μ g supercoiled plasmid.
αINV´ F-celler bär F´ episom och så kan användas för att producera enkelsträngat DNA (ssDNA) från vektorer som har ett fl-replikationsursprung. Denna stam är relaterad till DH-stammar och har liknande genetiska egenskaper och fördelar. lac Z ΔM15 markören gerα -komplettering avß -galaktosidasgenen från pUC eller liknande vektorer och kan användas för blåvit screening av kolonier på bakterieplattor innehållande Bluo-Gal eller X-Gal. Förutom att stödja blå/vit screening, ökar rec A1- och end A1-mutationer insertstabiliteten och förbättrar kvaliteten på plasmid-DNA.
One Shot INV F αkemiskt´ kompetenta E. coli -celler erbjuder:
• Transformationseffektiviteter av> 1 x 10 8 cfu/μ g
• Stabilitet och exceptionell kvalitet hos plasmiden DNAb med högt antal kopior
• Blåvit screening av rekombinanta kloner ( lac ΔZ M15)
• Reduktion av homolog rekombination av transformerade plasmider ( rec A1)
• Ökad kvalitet på plasmid-DNA-beredningar ( ände A1)
• Produktion och räddning av ssDNA från vektorer som bär replikationsursprunget fl (F´ )
Notera:
INV α´F-celler kräver inte IPTG för att inducera uttryck från lac- promotorn.
Bekvämt och effektivt format
One αShot´ INV F kemiskt kompetenta E. coli -celler levereras i det bekväma, enreaktionsformatet One Shot. Varje rör innehåller tillräckligt med celler för en fullständig transformation, vilket minskar frys-upptiningscykler och begränsar pengar som slösas bort på oanvända celler.
Genotyp
´F ände A1 rec A1 hsd R17 (r K –, m K+ ) sup E44 thi -1 gyr A96 rel A1φ 80 lac ΔZ M15Δ ( lac ZYA- arg F)U169λ–
Beskrivningar av
genetiska markörer Hitta den stam och det format som passar dina behov
• En mängd olika DH-stammar finns tillgängliga i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat.
• Vi erbjuder andra stammar för ssDNA-produktion, såsom TOP10F´ (Kat. Nr. C303003) eller elektrokompetent DH12S (Kat. Nr. 18312017).
• MultiShot-format är tillgängliga för applikationer med hög genomströmning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Ja
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( hsd )
Transformationseffektivitetsnivå Mediaeffektivitet (1 x 10 8 till 1 x 10 9 cfu/μg)
Innehåll och lagring •One Shot INV αF' kemiskt kompetent E. coli (21 x 50μ L)
Lagra behöriga celler på– 80 °C.
• pUC19-plasmid (50μ L vid 10 pg/μ L)
Förvara pUC19-plasmiden vid– 20 °C.
• SOC Medium (6 ml)
Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Plasmid Högkopia plasmid
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje One Shot
Kvantitet 21 x 50μ L