Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ MAX Efficiency™ DH5α -T1 R Kompetenta celler
Produktkod. 10377742
Kvantitet:
21 x 50μ L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10377742
Brand: Invitrogen™ 12297016
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Ett skott MAX Efficiency DH5α -T1R-kompetenta celler: 20 flaskor, μ50 L vardera (totalt 1mL), pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 injektionsflaska, μ50 L, SOC-medium: 1 flaska, 6mL
Ett skott MAX Efficiency DH5α -T1 R Competent Cells kommer från de populära DH5α stam och bär ton A ( fhuA )-mutationen som ger resistens mot T1- och T5-fag.
Ett skott MAX Efficiency DH5α -T1 R Competent Cells kommer från de populära DH5α stam och bär ton A ( fhuA )-mutationen som ger resistens mot T1- och T5-fag. De erbjuder extra säkerhet för att skydda värdefulla kloner och bibliotek. Detta är särskilt viktigt för genom- och sekvenseringscentra där T1-faginfektion skulle vara skadligt.
DH5α -T1 R är en mångsidig stam som kan användas i många vardagliga kloningsapplikationer. Framställda genom en proprietär modifiering av Hanahan-metoden, är dessa celler lämpliga för konstruktion av genbanker eller för generering av cDNA-bibliotek med användning av plasmidhärledda vektorer. lacZ ∆M15-markören gerα -komplettering avß -galaktosidasgenen från pUC eller liknande vektorer och kan därför användas för blå/vit screening av kolonier på bakterieplattor innehållande Bluo-gal eller X-gal. DH5α -T1 R- kompetenta celler kan transformeras effektivt med stora plasmider och kan också fungera som värd för M13mp-kloningsvektorerna om en gräsmatta av DH5 F'IQ αtillhandahålls för att möjliggöra plackbildning.
Fördelarna med MAX Efficiency DH5α -T1 R Kompetenta celler
• Omvandlingseffektivitet av> 1 x 109 transformanter/μ g med icke-mättande mängder DNA
ton A ( fhuA ) mutation för att ge resistens mot T1- och T5-fag
End A1-mutation som möjliggör renare DNA-preparat och bättre resultat i nedströmsapplikationer på grund av eliminering av ospecifik digestion av endonukleas I
rec A1-mutation som minskar förekomsten av oönskad rekombination i klonat DNA
hsdR för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-applikationer
lac ΔZ M15 markör som tillåter blå/vit färgscreening av rekombinanta kloner som bär alfafragmentet avβ -
galaktosidas Bekvämt och effektivt format
DHα5 -T1 RE. coli levereras i det bekväma enreaktionsformatet One Shot. Varje rör innehåller tillräckligt med celler för en transformation så det finns inga effektivitets-zapping, frys-tinningscykler eller pengar som slösas bort på oanvända celler.
Genotyp: F -φ 80 lac ΔZ M15Δ (lacZYA- arg F)U169 rec A1 ände A1 hsd R17(rK-, mK+) pho A sup E44 thi -1 gyr A96 rel A1 ton
A Hitta stammen och formatet som passar dina behov
• DH-stammar finns i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat.
• MAX Efficiency DH5 F αIQ ´Competent Cells (kat. nr. 18288019) finns tillgängliga i kemiskt kompetent format.
• DH5α -T1 R är tillgänglig i Multishot-format för applikationer med hög genomströmning.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g)
Innehåll och lagring •Ett skott MAX Efficiency DH5α -T1 R -kompetenta celler (21 x 50μ L)
Lagra behöriga celler på– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L 10 pg/μ L)
Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C.
• SOC Medium (6 ml)
Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje One Shot
Kvantitet 21 x 50μ L