Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ OmniMAX™ 2 T1 R kemiskt kompetent E. coli
Description
Includes
Ett skott OmniMAX 2 T1R E. coli : 21 flaskor, μ50 L vardera, pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μinjektionsflaska, 50 L, SOC-medium: 1 flaska, 6mL
Det ena skottet OmniMAX 2 T1 RE. coli -stam är en förbättrad kemiskt kompetent cellinje som kan uppnå extremt hög transformationseffektivitet av> 5 x 10 9 transformanter/μ g pUC19 DNA. Den erbjuder den högsta transformationseffektiviteten av alla kemiskt kompetenta celler i ett One Shot-format. OmniMAX 2 T1 R är en mångsidig stam, perfekt att använda i alla kloningsapplikationer, inklusive Gateway-teknik och TOPO PCR-kloning.
OmniMAX 2 T1 R Kemiskt kompetenta E. coli- celler bär ton A-mutationen (även känd som fhu A), som ger resistens mot T1- och T5-faginfektion. Den ton A genotypen ger extra säkerhet till värdefulla kloner och bibliotek. Denna stam saknar E. coli K12-restriktionssystem ( mcr AΔ ( mrr hsd RMS- mcr BC)), vilket möjliggör effektiv transformation av högmetylerat DNA. De OmniMAX 2 T1 R- stam har genotypen lac Z ΔM15, vilket möjliggör blåvit screening på plattor som innehåller antingen X-Gal eller Bluo-Gal. Den bär också rec A1-mutationen, som hjälper till att minska rekombinationshastigheten samtidigt som plasmid-DNA förökas, och slut -A1-mutationen som ökar plasmid-DNA-utbytet och mängden. De OmniMAX 2 T1 R - stam innehåller en F´ episom som kan stödja kloningsplasmider med ett fl-liknande replikationsursprung (fagemider). Dessutom har F´ episom bär lac Iq-repressorn för inducerbart uttryck från trc- , tac- och lac- promotorer med användning av IPTG. Viktigt är att ccdA-genen som finns på F´ episomen deleteras, vilket möjliggör negativt urval av Gateway-vektorer eftersom stammen är känslig för ccd B-genprodukten.
Ett skott OmniMAX 2 T1 R kemiskt kompetent E. coli -erbjudande:
• Högsta omvandlingseffektivitet av> 5 x 10 9 cfu/μ g
•ton A ( fhu A) genotyp för att ge resistens mot T1- och T5-fag
•Δ ( ccdAB ) för känslighet för de toxiska effekterna av ccd B-genprodukten, vilket möjliggör negativt urval av vektorer som innehåller ccd B-genen (Gateway-kloningssystem)
• Stabil F´ episom som bär lac Iq-repressor för inducerbart uttryck från trc- , tac- och lac- promotorer
• Konstruktion av mer representativa genomiska bibliotek på grund av eliminering av mcr A, mcr BC, mrr och hsdRMS
•lac ΔZ M15 för blå-vit färgscreening av rekombinanta kloner
•ände A1 för renare DNA-preparat och bättre resultat i nedströmsapplikationer på grund av eliminering av ospecifik nedbrytning av endonukleas I
•rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i klonat
DNA Enkelt att använda One Shot-format
OmniMAX 2 T1 R kemiskt kompetenta E. coli -celler levereras i det bekväma, enreaktionsformatet One Shot. Formatet för engångsbruk med ett rör gör att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma rör, vilket hjälper till att spara tid och förhindra kontaminering.
Genotyp
F [´ pro AB+ lac Iq lac Z ΔM15 Tn 10(TetR)Δ ( ccdAB )] mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z ΔM15Δ ( lac ZYA- arg F)U169 ände A1 rec A1 sup E44 thi -1 gyr A96 (NalR) rel A1 ton A pan D
Hitta stammen och formatet som passar dina behov
• Vi erbjuder andra stammar i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat för att möta dina specifika behov.
• OmniMAX 2 T1 R och andra stammar finns i MultiShot format för applikationer med hög genomströmning.
Order Info
Leveransvillkor: Torr is
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kemiskt kompetenta celler |
| Innehåller F' Episome | Ja |
| Förbättrar plasmidkvaliteten | Ja ( endA1 ) |
| Kloning av metylerat DNA | Ja ( mcrA ) |
| Transformationseffektivitetsnivå | Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g) |
| Innehåll och lagring | •Ett skott OmniMAX 2 T1 RE. coli (21 x 50μ L) Lagra behöriga celler på– 80 °C. • pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L) Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C. • SOC Medium (6 ml) Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ja (Tetracyklin) |
| Kloning av instabilt DNA | Ej lämplig för kloning av instabilt DNA |
| Blå/vit screening | Ja ( lacZ ΔM15 ) |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Låg |
| Show More |