Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ PIR1 kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10337792
Change view
Kvantitet:
11 x 50μ L/rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10337792 11 x 50μ L/rör Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10337792 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C101010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3455.00 SEK
    3212.65 SEK / 1050µL
    Save 242.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
One Shot PIR1 Chemically Competent E. coli innehåller tio transformationer av kemiskt kompetenta celler i One Shot-format.
One Shot PIR1 kemiskt kompetenta E. coli -celler är för användning med vektorer som innehåller R6Kγ replikationsursprung (t.ex. pUni/V5-His-TOPO för rekombination med ett Echo-kloningssystem).
One Shot PIR1 kemiskt kompetenta E. coli -celler är för användning med vektorer som innehåller R6Kγ replikationsursprung (t.ex. pUni/V5-His-TOPO för rekombination med ett Echo-kloningssystem). pir -genen kodar för replikationsproteinetπ , som krävs för att replikera och bibehålla plasmider som innehåller R6Kγ ursprung. PIR1-stammen innehåller en mutant allel av pir -genen som upprätthåller donatorvektorkonstruktionen vid∼ 250 exemplar per cell. PIR1-celler är kompetenta och kan uppnå hög transformationseffektivitet av> 1 x 10 9 cfu/μ g supercoiled plasmid.
R6Kγ tillåter noggrann kontroll och selektion och har använts i olika tillämpningar inklusive genomteknik, mutagenesstudier, bakteriell artificiell kromosom (BAC ) konstruktion, extrakromosomala vektorsystem med hög kapacitet och självmordsplasmidkonstruktion.
One Shot PIR1 kemiskt kompetenta E. coli -celler erbjuder:
• pir -genen för att upprätthålla vektorer som innehåller R6Kγ ori kl∼ 250 exemplar per cell
• Transformationseffektiviteter av> 1 x 10 9 cfu/μ g
•End A1-mutation möjliggör ökat plasmid-DNA-utbyte och kvantitet
•rec A1-mutation minskar förekomsten av oönskad rekombination i klonat DNA
•hsdR för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-
applikationer Bekvämt och effektivt format
PIR1 kemiskt kompetenta E. coli -celler levereras i det bekväma, enreaktionsformatet One Shot. Varje rör innehåller tillräckligt med celler för en transformation, vilket minskar frys- upptiningscykler och pengar som slösas bort på oanvända celler.
Genotyp
–F ∆lac 169 rpo S(Am) rob A1 cre C510 hsd R514 end A rec A1 uidA(∆Mlu I ::pir-116
Beskrivningar av genetiska markörer Hitta stammen och formatet som passar dina behov
• Flera DH-stammar finns tillgängliga i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat.
• Vi erbjuder PIR2-stam (kat. nr. C111110) som bär vildtyps pir- gen och upprätthåller vektorer vid∼ 15 exemplar per cell.
• MultiShot-format är tillgängliga för applikationer med hög genomströmning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g)
Innehåll och lagring •One Shot PIR1 kemiskt kompetent E. coli (11 x 50μ L)
Lagra behöriga celler på– 80 °C.
• pUC19-plasmid (50μ L vid 10 pg/μ L)
Förvara pUC19-plasmiden vid– 20 °C.
• SOC Medium
Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Blå/vit screening Nej
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli
Formatera Provrör
Produktlinje One Shot
Kvantitet 11 x 50μ L/rör