Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ PIR2 kemiskt kompetent E. coli
Beskrivning
One Shot PIR2 kemiskt kompetenta E. coli -celler är för användning med vektorer som innehåller R6Kγ replikationsursprung (t.ex. pUni/V5-His-TOPO för rekombination med ett Echo-kloningssystem). pir -genen kodar för replikationsproteinetπ , som krävs för att replikera och bibehålla plasmider som innehåller R6Kγ ursprung. PIR2-stammen innehåller vildtypspir -genen som bibehåller donatorn vid∼ 15 exemplar per cell. Denna stam rekommenderas för att upprätthålla konstruktioner som uttrycker toxiska gener eller för bibliotek. PIR2 är gjort kemiskt kompetent och kan uppnå hög omvandlingseffektivitet av> 1 x 10 8 cfu/μ g supercoiled plasmid.
R6Kγ tillåter noggrann kontroll och selektion och har använts i olika tillämpningar inklusive genomteknik, mutagenesstudier, bakteriell artificiell kromosom (BAC ) konstruktion, extrakromosomala vektorsystem med hög kapacitet och självmordsplasmidkonstruktion.
One Shot PIR2 kemiskt kompetenta E. coli -celler erbjuder:
• Vildtyp pir- gen för att upprätthålla vektorer som innehåller R6Kγ ori kl∼ 15 exemplar per cell
• Transformationseffektiviteter av> 1 x 10 8 cfu/μ g
•End A1-mutation som möjliggör ökat plasmid-DNA-utbyte och kvantitet
•rec A1-mutation som minskar förekomsten av oönskad rekombination i klonat DNA
•hsdR för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-
applikationer Bekvämt och effektivt format
PIR2 kemiskt kompetenta E. coli -celler levereras i det bekväma, enreaktionsformatet One Shot. Varje rör innehåller tillräckligt med celler för en transformation, vilket minskar frys-upptiningscykler och pengar som slösas bort på oanvända celler.
Genotyp
–F ∆lac 169 rpo S(am) rob A1 cre C510 hsd R514 end A rec A1 uidA(∆Mlu I ::pir
Genetiska markörbeskrivningar Hitta stammen och formatet som passar dina behov
• Flera DH-stammar finns tillgängliga i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat.
• Vi erbjuder PIR1-stammen (kat. nr. C101010) som bär muterad pir-gen och upprätthåller vektorer vid∼ 250 exemplar per cell.
• MultiShot-format är tillgängliga för applikationer med hög genomströmning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiskt kompetenta celler |
| Innehåller F' Episome | Nej |
| Förbättrar plasmidkvaliteten | Ja ( endA1 ) |
| Kloning av metylerat DNA | Nej |
| Innehåll och lagring | •One Shot PIR2 kemiskt kompetent E. coli (11 x 50μ L) Lagra behöriga celler på– 80 °C. • pUC19-plasmid (50μ L vid 10 pg/μ L) Förvara pUC19-plasmiden vid– 20 °C. • SOC Medium Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Nej |
| Blå/vit screening | Nej |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Låg |
| Förbereder ometylerat DNA | Nej |
| Minskar rekombination | Ja ( recA1 ) |
| Visa mer |