Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ Stbl3™ Kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10193952
Change view
Kvantitet:
21 x 50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10193952 21 x 50μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10193952 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C737303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5720.00 SEK
    5319.65 SEK / 1050µL
    Save 400.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Ett skott Stbl3 Kompetent E. coli : 21 flaskor, μ50 L vardera, pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μinjektionsflaska, 50 L, SOC-medium: 1 flaska, 6mL
Ett skott Stbl3 Kemiskt kompetenta E. coli är designade för att klona direkta upprepningar som finns i lentivirala uttrycksvektorer eftersom dessa celler minskar frekvensen av homolog rekombination av direkta upprepningar som finns i lentivirala vektorer (ViraPower Lentiviral Expression-kit) och andra retrovirala vektorer (instabilitetsbenägna HIV-baserade plasmider).
Ett skott Stbl3 Kemiskt kompetenta E. coli är designade för att klona direkta upprepningar som finns i lentivirala uttrycksvektorer eftersom dessa celler minskar frekvensen av homolog rekombination av direkta upprepningar som finns i lentivirala vektorer (ViraPower Lentiviral Expression-kit) och andra retrovirala vektorer (instabilitetsbenägna HIV-baserade plasmider). De Stbl3 stam har varit avgörande för många tillämpningar, inklusive genomredigering av CRISPR-arbetsflöden, vaccinutveckling (inklusive SARS-CoV-2-vaccinforskning), kloning och underhåll av vektorer med flera upprepningar (t.ex. genkodande protein med upprepad sekvens). Förvandlingseffektiviteten hos One Shot Stbl3 kemiskt kompetenta celler är> 1 x 10 8 cfu/μ g plasmid-DNA.
De Stbl3 stammen härrör från HB101 E. coli -stammen med ett hybrid K-12- och B-stamgenom. Den innehåller rec A13-allelen av rec A-mutationen som minskar ospecifik rekombinationsförekomst i klonat DNA. Mutationer i Stbl3 metyleringsberoende restriktionssystem ( mcr B, mrr, och hsd S20) möjliggör konstruktion av kloning av genomiskt DNA. Denna stam har änden A1+, ett ospecifikt endonukleas I som smälter DNA. De Stbl3 stam ger också reproducerbart mer plasmid-DNA än DH-stammar (10 gånger eller mer plasmid-DNA än TOP10 stam) och producerar hållbart lentivirus med hög titer.
Ett skott Stbl3 Kemiskt kompetent E. coli-erbjudande:
• Förväntad effektivitet på> 1 x 10 8 transformanter/μ g plasmid-DNA
• Optimal prestanda för spridning av lentivirala vektorer och underhåll av direkta upprepningar
• Förbättrad genomisk DNA-kloningskapacitet ( mcr B, mrr och hsd S20)
• Kan producera höga DNA-utbyten
Obs: För optimal prestanda och för att upprätthålla plasmid med komplexa upprepade sekvenser, Stbl3 celler bör odlas vid 30 °C. När man utför plasmid-DNA-isolering från Stbl3 celler som har vildtypsendonukleas I ( ände A1+), säkerställer att buffertar innehåller 10 mM EDTA. EDTA kommer att inaktivera endonukleaset och undvika DNA-nicking och vektornedbrytning (följ instruktionerna för plasmid-DNA-reningskit för E. coli -stammar i slutet av A1+).
Enkelt att använda One Shot-format
Stbl3 Kemiskt kompetenta E. coli -celler levereras i det bekväma, enreaktionsformatet One Shot. Formatet för engångsbruk med ett rör gör att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma rör, vilket hjälper till att spara tid och förhindra kontaminering.
Genotyp
–F mcr B mrr hsd S20(r B , –m B ) –rec A13 sup E44 ara -14 gal K2 lac Y1 pro A2 rps L20(StrR) xyl -5λ–leu mtl -
1 Hitta stammen och formatet som passar dina behov
• Andra Stbl-stammar finns med annan genetisk bakgrund.
• De Stbl3 stam finns i MultiShot format för applikationer med hög genomströmning.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Nej
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrB, mrr )
Transformationseffektivitetsnivå Mediaeffektivitet (1 x 10 8 till 1 x 10 9 cfu/μg)
Innehåll och lagring •Ett skott Stbl3 Kompetent E. coli (21 x 50μ L)
Lagra behöriga celler på– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L)
Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C.
• SOC Medium (6 ml)
Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur.
.
Antibiotikaresistens bakterie (Ja) Streptomycin
Kloning av instabilt DNA Ja ( recA13 )
Blå/vit screening Nej
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Plasmid Kan användas för plasmider> 20 kb
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA13 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12/B hybrid)
Formatera Provrör
Produktlinje One Shot
Kvantitet 21 x 50μ L