Läs mer
Invitrogen™ One Shot™ TOP10 kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10368022
Change view
Kvantitet:
11 x 50μ L
21 x 50μ L
42 x 50μ L
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
20 reaktioner
40 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10368022 11 x 50μ L 10 reaktioner
10666493 21 x 50μ L 20 reaktioner
10358022 42 x 50μ L 40 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10368022 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C404010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00 SEK
    2444.65 SEK / 10 reaktioner
    Save 365.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
One Shot TOP10 kemiskt kompetenta E. coli är idealiska för högeffektiv kloning och plasmid-DNA-propagation, och tillhandahålls med en transformationseffektivitet på 1 x 10 9 cfu/μ g plasmid-DNA.
One Shot TOP10 kemiskt kompetenta E. coli är idealiska för högeffektiv kloning och plasmid-DNA-propagation, och tillhandahålls med en transformationseffektivitet på 1 x 10 9 cfu/μ g plasmid-DNA. Dessa celler möjliggör stabil replikering av plasmider med högt antal kopior och är samma kompetenta celler som medföljer många av våra kloningskit. TOP10 E. coli -celler är genetiskt lika DH10B-stammen och har rapporterats vara mer motståndskraftiga mot belastande tillstånd som osmotisk chock och sur pH-belastning.
One Shot TOP10-celler:
  • Maximerar kloningseffektiviteten i ett enda rörformat
  • Tillhandahåller förbättrade genomiska DNA-kloningskapaciteter
TOP10 kemiskt kompetenta E. coli -celler bär mutationer i det metyleringsberoende restriktionssystemet ( mcr A, mcr BC och mrr ) vilket möjliggör kloning av både prokaryotiskt och eukaryotiskt genomiskt DNA, såväl som effektiv plasmidräddning från eukaryota genom. I likhet med andra DH-stammar har TOP10 genotypen lac ΔZ M15, vilket ger möjlighet till blå-vit screening på plattor som innehåller antingen X-Gal eller Bluo-Gal. Inkluderandet av rec A1- och slut A1-mutationer ökar insättningsstabiliteten och förbättrar kvaliteten på plasmid-DNA framställt från minipreparationer.
One Shot TOP10 kemiskt kompetenta E. coli -celler erbjuder:
  • Transformationseffektiviteter av> 1 x 10 9 cfu/μ g
  • hsd R för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-amplifieringar
  • mcr A för effektiv transformation av metylerat DNA från genomiska preparationer
  • lac ΔZ M15 för blå/vit färgscreening av rekombinanta kloner
  • A1 för renare DNA-preparationer och bättre resultat i användningsområden längre fram på grund av eliminering av ospecifik nedbrytning av endonukleas I
  • rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i klonat DNA
  • Expression från lac -promotorn utan IPTG
Användarvänligt One Shot-format
TOP10 kemiskt kompetenta E. coli -celler levereras i det bekväma, enreaktions One Shot-formatet. Engångsröret för engångsbruk uppfyller alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, för att ske i samma rör, vilket hjälper till att spara tid och förhindra förorening.
Genotyp
F– mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z M15ΔΔlac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal Kλ–rps L(Str R ) end A1 nup G
Hitta den stam och format som passar dina behov
  • Vi erbjuder andra DH-stammar i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat.
  • TOP10-stammen finns i flera MultiShot-format för användningsområden med hög kapacitet.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrA )
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g)
Innehåll och lagring • One Shot TOP10 kemiskt kompetent E. coli (11 x 50μ L)
Lagra behöriga celler på° 80 –C.
μ pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/• L)
Lagra pUC19 DNA vid° 20 –C.
• SOC-media (6 ml)
Förvara S.O.C.- media vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Ja (streptomycin)
Kloning av instabilt DNA Nej
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Plasmid Högkopia plasmid
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje One Shot
Kvantitet 11 x 50μ L