Läs mer
Invitrogen™ pAc5.1/V5-His A, B,& C vektorer
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Innehåller
Innehåller μ20 g vardera av en selektionsvektor (pCoBlast eller pCoHygro), pAc5.1/V5-His A, B, C och pAc5.1/V5-His/ lac Z.
- Vektorn erbjuder den starka, konstitutiva promotorn från Drosophila- aktinet 5C gen
- Liten storlek (5,4 kb) för att förbättra DNA-utbyten och öka subkloningseffektiviteten
- C-terminal V5-epitoptagg för snabb detektion med Anti-V5 Antibody
- C-terminal 6xHis-tagg för enkel rening av rekombinanta fusionsproteiner med användning av nickelkelaterande harts
- En uppsättning av tre vektorer-A, B och C- tillhandahålls: Varje vektor har det multipla kloningsstället i en annan läsram i förhållande till den kodande sekvensen för den C-terminala taggen
Konstitutivt proteinuttryck i insektsceller, högnivåproteinproduktion i insektsceller, insektsuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Frystorkat material |
| Promotor | pAC5 |
| Produkttyp | Drosophila uttrycksvektor |
| Innehåll och lagring | Innehåller 20 μg vardera av lyofiliserad pAc5.1/V5-His A, B, C och pAc5.1/V5-His/LacZ. Förvara vid -20 °C. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Protein Tag | Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 20μ g |
| Vektor | pAC |