Läs mer
Invitrogen™ pBAD/gIII Kit
Beskrivning
Innehåller
Tμ20 g vardera av pBAD/gIII A, B och C, μ20 g pBAD/gIII/calmodulin, 1mL 20% L-arabinos, LMG194 och TOP10E. coli sticks.
- För att förenkla rening kodar vektor pBAD/gIII för en ledarpeptid som styr rekombinant protein in i det periplasmatiska utrymmet
- Har araBAD -promotor för hårt reglerat uttryck
- Translationsinitieringssignaler för optimerat E. coli- uttryck
- Ledarpeptid från bakteriofag fd gen III-protein (gIII) för utsöndrat uttryck
- C-terminal polyhistidin (6xHis) tag för rening med nickel-kelatbildande harts
- C-terminal c-myc -epitop för detektion och analys med en antimyc -antikropp
- En uppsättning av tre vektorer tillhandahålls (A, B och C): Var och en har den C-terminala taggen i en annan läsram i förhållande till det multipla kloningsstället för att förenkla in-frame kloning av genen
Bakterieuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Inducerande medel | Arabinose |
| Promotor | araBAD |
| Produkttyp | Bakteriell uttrycksvektor |
| Urvalsagent (eukaryot) | Hold (Håll) |
| Innehåll och lagring | pBAD/gIII-kitet innehåller 20μ g vardera av pBAD/gIII A, B,& C, 20μ g pBAD/gIII/calmodulin, 1 ml 20 % L-arabinos, LMG194 och TOP10E. coli sticks. Förvara sticken vid 2 - 8 °C. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Protein Tag | c-Myc Epitope Tag |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 1 kit |
| Visa mer |