Läs mer
Invitrogen™ pBAD/His Kit
Produktkod. 10552443
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10552443 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10552443 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V43001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
20 μg av varje pBAD/His A, B& C-vektor, μ20 g pBAD/His/ lac Z, 1mL 20% L-arabinos, LMG194 och TOP10E. coli sticks.
Uttryck proteinet av intresse med en N-terminal tagg på ett hårt reglerat sätt
  • araBAD -promotor för hårt reglerat uttryck
  • Translationsinitieringssignaler optimerade för E. coli- uttryck
  • N-terminal polyhistidin (6xHis) tag för rening med nickel-kelatbildande harts och detektion med Anti-HisG Antibody
  • N-terminal Xpress epitop för detektion och analys med Anti-Xpress Antibody
  • Enterokinasklyvningsställe för att ta bort den N-terminala taggen efter rening
  • Tre vektorer tillhandahålls (A, B och C): Var och en har den N-terminala taggen i en annan läsram i förhållande till flera kloningsställen för att förenkla in-frame kloning av gen
Bakterieuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerande medel Arabinose
Promotor araBAD
Produkttyp Bakteriell uttrycksvektor
Urvalsagent (eukaryot) Hold (Håll)
Innehåll och lagring pBAD/His Kit innehåller 20 stμ g av varje pBAD/His A, B,& C vektor, 20μ g pBAD/His/ lac Z, 1 ml 20 % L-arabinos, LMG194 och TOP10E. coli sticks. Vektorer och 20 % L-arabinos bör förvaras vid -20 °C. Butik LMG194 och TOP10 sticks vid 2-8 °C. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Klyvning EK (Enterokinase) igenkänningsplats
Protein Tag Hans Tag (6x)
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 1 kit
Vektor pBAD
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • pBAD/His Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.