Läs mer
Invitrogen™ pBAD TOPO™ TA Expression Kit
Beskrivning
Innehåller
Each pBAD TOPO TA Expression Kit contains two boxes and the LMG194 E. coli stab. The pBAD TOPO TA box contains all of the reagents necessary for PCR (except Taq polymerase), including 200ng of topoisomerase I-activated pBAD-TOPO vector, sterile water, dNTPs, 10X PCR buffer, salt solution, control template and primers, 20% L-arabinose, pBAD primers for sequencing or PCR screening, and an expression control plasmid. The other box contains all of the reagents necessary for transformation, including single-use 50μL aliquots of TOP10 Chemically Competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid.
- Linjäriserad, topoisomeras I-aktiverad vektor för 5 minuters kloning avTaq amplifierade PCR-produkter
- araBAD -promotor för hårt reglerat uttryck i E. coli V5-epitoptagg för detektion med Anti-V5-antikropp
- C-terminal polyhistidin (6xHis)-tagg för rening med nickel-kelaterande harts och detektion med Anti-His(C-term) antikropp
- Enterokinasklyvningsställe för avlägsnande av N-terminal ledarpeptid
Bakterieuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Inducerande medel | Arabinose |
| Promotor | araBAD |
| Produkttyp | TA Expression Kit |
| Urvalsagent (eukaryot) | Hold (Håll) |
| Innehåll och lagring | Varje pBAD TOPO™ TA Expression Kit innehåller två lådor och LMG194 E. coli stab. pBAD TOPO™ TA-boxen innehåller alla reagenser som behövs för PCR (utomTaq polymeras), inklusive 200 ng topoisomeras I-aktiverad pBAD-TOPO™ vektor, sterilt vatten, dNTPs, 10X PCR-buffert, saltlösning, kontrollmall och primers, 20 % L-arabinos, pBAD-primers för sekvensering eller PCR-screening och en expressionskontrollplasmid. Förvara vid -20 °C. Den ena Shot™ lådan innehåller alla reagenser som behövs för transformation, inklusive engångsbruk 50μ l alikvoter av One Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en superspolad kontrollplasmid. Store One Shot™ celler vid -80 °C. Förvara LMG194 E. coli stab vid 2 - 8 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Bakterie- eller jäststam | LMG194, TOP10 |
| Klyvning | EK (Enterokinase) igenkänningsplats |
| Uttryckssystem | E. coli |
| Visa mer |