Läs mer
Invitrogen™ pBAD/TOPO™ ThioFusion™ Expression Kit
Produktkod. 10114702
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10114702 20 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10114702 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K37001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11410.00 SEK
    9584.40 SEK / 20 reaktioner
    Save 1825.60 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Alla reagenser som behövs för PCR (utomTaq polymeras) inklusive 200 ng topoisomeras I-aktiverad pBAD/Thio-TOPO vektor, sterilt vatten, dNTPs, 10X PCR-buffert, saltlösning, kontrollmall och primers, 20 % L-arabinos, primers för sekvensering eller PCR-screening och en expressionskontrollplasmid. Den andra lådan innehåller alla reagenser som behövs för omvandling, inklusive 21 engångsportioner μpå 50 L av kemiskt kompetenta TOP10E. coli , SOC-medium och pUC19 supercoiled kontrollplasmid.
Designad för ettstegskloning och reglerat uttryck av tioredoxinfusionsproteiner i E. coli
  • pBAD/Thio-TOPO vektor kodar för His-Patch tioredoxin som N-terminal fusionspartner
  • Tioredoxinfusion kan avsevärt öka lösligheten av många svåruttryckta proteiner och förbättra utbytet av proteinproduktion
  • Vektorn har araBAD -promotor för hårt reglerat uttryck i E. coli I-aktiverad vektor under 5 minuter TOPO Kloning avTaq -förstärkta PCR-produkter
  • C-terminal polyhistidin (6xHis)-tagg för rening med nickel-kelatbildande harts och detektion med en Anti-His(C-term) antikropp
  • C-terminal V5-epitop för detektion med en Anti-V5-antikropp
  • Enterokinas-klyvningsställe för effektiv klyvning av N-terminal fusionstagg med EKMaxEnterokinase
Bakterieuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerande medel Arabinose
Promotor araBAD
Produkttyp Lentiviral Expression Kit
Urvalsagent (eukaryot) Hold (Håll)
Innehåll och lagring Varje pBAD/TOPO™ ThioFusion™ Expression Kit innehåller två lådor och LMG194 E. coli stab. De pBAD/TOPO™ ThioFusion™ Expressionsboxen innehåller alla reagenser som behövs för PCR (utomTaq polymeras) inklusive 200 ng topoisomeras I-aktiverad pBAD/Thio-TOPO™ vektor, sterilt vatten, dNTPs, 10X PCR-buffert, saltlösning, kontrollmall och primers, 20 % L-arabinos, primers för sekvensering eller PCR-screening och en expressionskontrollplasmid. Förvara vid -20 °C. Den ena Shot™ lådan innehåller alla reagenser som behövs för transformation inklusive 21 engångs 50μ l alikvoter av kemiskt kompetenta TOP10E. coli , SOC-medium och pUC19 supercoiled kontrollplasmid. Förvara den ena Shot™ låda vid -80 °C. Förvara LMG194 E. coli stab vid 2 - 8 °C. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Bakterie- eller jäststam TOP10
Klyvning EK (Enterokinase) igenkänningsplats
Uttryckssystem E. coli
Uttrycksmekanism Cellbaserat uttryck
Protein Tag Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag, Tioredoxin
Kloningsmetod TOPO-TA
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor pBAD
Produktlinje TOPO, ThioFusion