Läs mer
Invitrogen™ pBAD202 Riktad TOPO™ Expression Kit
Beskrivning
Användning av restriktionsenzymer för att klona gen in i en expressionsvektor tvingar ofta att äventyra den slutliga insättningssekvensen, speciellt när det inte finns några användbara restriktionsställen nära gener som kodar sekvensen. Detta kan resultera i suboptimalt avstånd mellan expressionselement eller inkorporering av icke-nativa aminosyrarester, vilket kan minska expressionsnivåer och/eller orsaka produktion av icke-funktionellt protein.
- TOPO Expressionsvektorer gör det möjligt att infoga exakt DNA-sekvens som krävs helt enkelt genom att utföra PCR med lämpligt utformade primrar
- Den resulterande rekombinanta expressionsvektorn innehåller exakt DNA-sekvens utan några icke-kodande regioner
- Flera expressionsvektorer är anpassade för Directional TOPO Kloning, gör det möjligt att använda korrekturläsande polymeraser och att klona PCR-produkterna i en specifik orientering
Bakterieuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Inducerande medel | Arabinose |
| Promotor | araBAD |
| Produkttyp | TOPO Expression Kit |
| Urvalsagent (eukaryot) | Hold (Håll) |
| Antibiotikaresistens bakterie | Kanamycin (KanR) |
| Bakterie- eller jäststam | LMG194, TOP10 |
| Klyvning | EK (Enterokinase) igenkänningsplats |
| Uttryckssystem | E. coli |
| Uttrycksmekanism | Cellbaserat uttryck |
| Visa mer |