Läs mer
Invitrogen™ pBudCE4.1 Däggdjursuttrycksvektor
Produktkod. 11510856
Change view
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
20µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11510856 20μ g 20µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510856 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V53220
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
20 μg vardera av pBudCE4.1 och pBudCE4.1/ lac Z/CAT positiva kontrollvektorer levereras supercoilade och lyofiliserade.
Designad för oberoende uttryck av två gener från en enda plasmid i däggdjursceller
  • Användning av pBudCE4.1 för att generera stabila däggdjursexpressionscellinjer säkerställer att det finns ett ekvivalent antal kopior av varje gen i cellen; detta kan eliminera variabelt uttryck på grund av skillnader i antal genkopior
  • Tillhandahåller expressionskassetter med CMV-promotom för högnivåtranskription av gener med valfri c-myc- epitoptagg för snabb detektion och 6xHis-sekvens för enkel rening
  • Human EF-1α promotor för högnivåuttryck av gener med valfri V5-epitoptagg för snabb detektion och 6xHis-sekvens för enkel rening
  • Sh ble (ZeoR) gen för effektiv selektion i både däggdjursceller och E. coli med selektionsmedel Zeocin™
Konstitutivt uttryck, däggdjursuttryck, multigenuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveranstyp Transfektion
Promotor EF-1α, CMV
Produkttyp Däggdjursuttrycksvektor
Urvalsagent (eukaryot) Zeocin™
Innehåll och lagring 20μ g var och en av pBudCE4.1 och pBudCE4.1/ lac Z/CAT positiva kontrollvektorer levereras supercoilade och lyofiliserade. Förvara vid -20 °C. Vektorer är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Protein Tag Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag, c-Myc Epitope Tag
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 20μ g
Vektor pBud
För användning med (applikation) Multi-genuttryck