Läs mer
Invitrogen™ pcDNA ™3.1 Riktad TOPO™ Expression Kit
Beskrivning
Innehåller
Box 1: 20μL pcDNA 3.1D/V5-His-TOPO (15–20ng/μL), 10μL dNTP Mix, 50μL Salt Solution, 1mL Sterile Water, 20μL T7 Sequencing Primer (0.1μg/μL), 20μL BGH Reverse Sequencing Primer (0.1μg/μL), 10μL Control PCR Template (0.1μg/μL), 10μL Control PCR Primers (0.1μg/μL each, 10μL Expression Plasmid (0.5μg/μL); Box 2: 6mL S.O.C. Medium, 21 × 50μL TOP10 Cell, 50μL pUC19 Control DNA
- Korrekturläsningsenzym används: färre fel i klonade gener
- Mer än 90 % av klonerna är i korrekt orientering för uttryck, vilket minskar tiden som ägnas åt att screena kolonier för klonorientering
- CMV-promotor: höga uttrycksnivåer
- C-terminal V5-His fusionstagg för enkel detektering av rekombinant protein med en Anti-V5 antikropp
- 6xHis tag för snabb proteinrening på nickel-kelaterande harts
Konstitutivt uttryck, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Promotor | CMV |
| Produkttyp | TOPO Expression Kit |
| Urvalsagent (eukaryot) | Geneticin™ (G-418) |
| Innehåll och lagring | Box 1 (Förvaras vid -20 °C): • 20μ l ™pcDNA 3.1D/V5-His-TOPO™ (–15 20 ng/μ l) • 10μ l dNTP-mix • 50μ l Saltlösning • 1 ml sterilt vatten • 20μ l T7 Sequencing Primer (0.1μ g/μ l) • 20μ l BGH Reverse Sequencing Primer (0.1μ g/μ l) • 10μ l Kontroll PCR-mall (0.1μ g/μ l) • 10μ l Kontroll PCR-primrar (0.1μ g/μ l vardera) • 10μ 1 Expressionsplasmid (0,5μ g/μ l) Box 2 (Förvaras vid -80 °C): • 6 ml SOC Medium (kan förvaras vid 4 °C eller rumstemperatur) • 21x 50μ l TOP10 Celler • 50μ l pUC19 kontroll-DNA |
| Protein Tag | Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Kloningsmetod | Riktad TOPO |
| Kvantitet | 20 reaktioner |
| Vektor | Riktad TOPO Vektorer, pcDNA |
| Visa mer |