Läs mer
Invitrogen™ pcDNA™3.1/myc-His A, B, & C Uttrycksvektorer för däggdjur
Description
- Inkluderar en epitoptagg för enkel detektion med monoklonal antikropp och snabb rening på nickelkelaterande harts
- Varje vektor finns tillgänglig i tre läsramar för att förenkla kloning i bildrutan med fusion-tagg
Konstitutivt uttryck, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifications
Specifications
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Promotor | CMV |
| Produkttyp | Uttrycksvektor för däggdjur |
| Urvalsagent (eukaryot) | Geneticin™ (G-418) |
| Innehåll och lagring | Vektorer (och lämplig uttryckskontroll) levereras supercoilade och lyofiliserade. Förvaras vid -20 °C. Alla vektorer är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras korrekt. |
| Protein Tag | His Tag (6 gånger), c-Myc Epitope-tagg |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 20 μg |
| Vektor | pcDNA |
| Show More |