Läs mer
Invitrogen™ pcDNA ™3.1 (+) Mammalian Expression Vector
Produktkod. 11510866
Change view
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
20µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11510866 20μ g 20µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510866 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V79020
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
20 μg av denna pcDNA3.1 (+) vektor, såväl som en expressionskontroll, levereras supercoiled och lyofiliserad.
Designad för konstitutivt uttryck på hög nivå i en mängd olika däggdjurscellinjer
  • Innehåller Geneticin valbar markör och multipelkloningsställe med omvänd orientering
  • För användning ensam eller i samtransfektion
  • Cytomegalovirus (CMV) förstärkare-promotor för högnivåuttryck
  • Stor multipel kloningsplats i framåtriktad (+) orientering
  • Bovint tillväxthormon (BGH) polyadenyleringssignal och transkriptionstermineringssekvens för förbättrad mRNA-stabilitet
  • SV40 ursprung för episomal replikation och enkel vektorräddning i cellinjer som uttrycker det stora T-antigenet (dvs COS-1 och COS-7)
  • Ampicillinresistensgen och pUC-ursprung för selektion och underhåll i E. coli
Konstitutivt uttryck, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Leveranstyp Transfektion
Promotor CMV
Produkttyp Däggdjursuttrycksvektor
Urvalsagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Innehåll och lagring 20μ g av denna ™pcDNA 3.1 (+) vektor, såväl som en expressionskontroll, levereras supercoiled och lyofiliserad. Förvara vid -20 °C. Vektorer är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Protein Tag Otaggad
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 20μ g
Vektor pcDNA
Produktlinje pcDNA
För användning med (applikation) Konstitutivt uttryck