Läs mer
Invitrogen™ pcDNA™3.1/V5-His TOPO™ TA Expression Kit
Produktkod. 10575383
Change view
Vektor:
TOPO-TA vektorer, pcDNA
Kvantitet:
20 reaktioner
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vektor Kvantitet unitSize
10575383 TOPO-TA vektorer, pcDNA 20 reaktioner Varje
10584043 TOPO-TA vektorer, pcDNA 40 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10575383 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K480001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ger effektiv, 5-minuters, ettstegs kloningsstrategi för direkt infogning avTaq polymerasförstärkta PCR-produkter till plasmidvektor
  • Inget ligas, post-PCR förfaranden eller PCR-primrar som innehåller specifika sekvenser krävs
  • När den väl klonats, analyserats och transfekterats kommer PCR-produkten att uttryckas direkt i däggdjurscellinjer
  • pcDNA3.1/V5-His TOPO vektorn har en stark CMV-promotor för konstitutivt uttryck på hög nivå
  • C-terminal V5-epitoptagg för effektiv detektion av rekombinanta proteiner med en Anti-V5-antikropp
  • C-terminal polyhistidin (6xHis) sekvens för rening med användning av nickelkelaterande harts och detektion med Anti-His (C-term) antikropp
  • Topoisomerasaktivering av pcDNA3.1/V5-His-TOPO vektor tillåter PCR-produkter att ligeras på 5 minuter på bänkskivan och resulterar i 90 % rekombinanter
  • Vector har en stark CMV-promotor för konstitutivt uttryck på hög nivå
  • C-terminal V5-epitoptagg för effektiv detektion av rekombinanta proteiner med Anti-V5-antikropp
Konstitutivt uttryck, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveranstyp Transfektion
Promotor CMV
Produkttyp TOPO TA Expression Kit
Urvalsagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Innehåll och lagring Box 1 (förvara vid -20 °C)
• 20μ l ™pcDNA 3.1/V5-His-TOPO™ (10 ng/μ l)
• 100μ l 10X PCR-buffert
• 10μ l dNTP-mix (50 mM)
• 50μ l Saltlösning
• 1 ml sterilt vatten
• 10μ l Kontroll PCR-mall (50 ng/μ l)
• 10μ l Kontroll PCR-primers (100 ng/μ l vardera)
• 20μ l T7 Sequencing Primer (100 ng/μ l)
• 20μ l BGH Reverse Sequencing Primer (100 ng/μ l)
• 10μ l Expressionskontrollplasmid (500 ng/μ l)
Box 2 (förvara vid -80 °C)
• 21x 50μ l TOP10E. coli -celler
• 50μ l pUC19 kontroll-DNA (10 pg/μ l)
• 6 ml SOC Intermediär
Protein Tag Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag
Kloningsmetod TOPO-TA
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor TOPO-TA vektorer, pcDNA
Produktlinje TOPO, pcDNA
För användning med (applikation) Konstitutivt uttryck