Läs mer
Invitrogen™ pcDNA ™4/HisMax A, B,& C Däggdjursuttrycksvektorer
Beskrivning
Innehåller
pcDNA4/HisMax A-, B- och C-vektorerna, 20 μg vardera, är supercoiled och tillhandahålls lyofiliserade. 20 μg pcDNA4/HisMax/ lac Z-kontrollplasmid tillhandahålls också. pcDNA4/HisMax TOPO TA Expression Kit innehåller två lådor. De TOPO TA-boxen innehåller 200 ng linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad pcDNA4/HisMax-TOPO-vektor, dNTPs, kontroll-PCR-mall och primrar, framåt- och bakåtprimrar för sekvensering och PCR-screening, och en lac Z-expressionskontrollplasmid. Lådan innehåller transformationsreagens inklusive 21 x 50 μL alikvoter av TOP10E. coli , SOC-medium och en pUC19 supercoiled kontrollplasmid.
- Innehåller QBI SP163 translationsförstärkare för att öka uttrycksnivåerna två till fem gånger över de som ses med enbart promotor
- Förutom SP163-förstärkt uttryck inkluderar pcDNA4/HisMax klyvbar N-terminal Xpress™ tag för snabb detektering av rekombinant protein med Anti-Xpress Antibody
Konstitutivt uttryck, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Leveranstyp | Transfektion |
| Promotor | CMV |
| Produkttyp | Däggdjursuttrycksvektor |
| Urvalsagent (eukaryot) | Zeocin™ |
| Innehåll och lagring | pcDNA ™4/HisMax A, B,& C-vektorer, 20μ g vardera, är supercoiled och tillhandahålls lyofiliserade. 20μ g av ™pcDNA 4/HisMax/ lac Z-kontrollplasmid tillhandahålls också. Lagra vektorer vid -20 °C. pcDNA ™4/HisMax TOPO ™TA Expression Kit innehåller två lådor. De TOPO™ TA-boxen innehåller 200 ng linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad pcDNA4/HisMax-TOPO™ vektor, dNTP, kontroll-PCR-mall och primrar, framåt- och bakåtprimrar för sekvensering och PCR-screening, och en lac Z-expressionskontrollplasmid. |
| Klyvning | EK (Enterokinase) igenkänningsplats |
| Protein Tag | Hans Tag (6x), Xpress Epitoptagg |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 20μ g |
| Vektor | pcDNA |
| Visa mer |