Läs mer
Invitrogen™ pcDNA ™4/TO Mammalian Expression Vector
Beskrivning
- Använder repressormekanism som blockerar transkription från den kraftfulla CMV-promotom i frånvaro av tetracyklin
- Eftersom T-REx System-elementen inte använder virala transaktivatorer, kan användaren uppnå högnivåuttryck från komplett CMV-promotor utan sekundär, ospecifik aktivering av värdgener
- Två tetracyklinoperatorsekvenser ( TetO2 ) har infogats mellan TATA-boxen för CMV-promotom och det transkriptionella startstället: TetO 2- sekvensen i sig har ingen effekt på expression När tetracyklinrepressorprotein (TR) är närvarande binder det effektivt TetO 2 -ställen och blockerar transkriptionsinitiering
- Tetracyklin tillsatt till odlingsmediet binder till, och ändrar konformationen av, TR-protein
- Denna förändring gör att TR-protein frisätter TetO 2 -ställen, vilket undertrycker transkription från CMV-promotorn för högnivåuttryck av gen av intresse
- Uttrycksnivåer kan moduleras baserat på tetracyklinkoncentration och kan induceras till nivåer som uppnås med konstitutiva CMV-expressionsvektorer
- Zeocin eller hygromycinresistensgen för effektivt urval av stabila däggdjurscellinjer
- Stor multipel kloningsplats för att förenkla kloning
Däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reglerat uttryck, målinriktad integration
Specifications
Specifications
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Inducerande medel | Tetracyklin |
| Promotor | CMV/TO |
| Produkttyp | Däggdjursuttrycksvektor |
| Urvalsagent (eukaryot) | Zeocin™ |
| Protein Tag | Otaggad |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 20μ g |
| Vektor | pcDNA |
| Vis mere |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?