Läs mer
Invitrogen™ pcDNA ™5/FRT Mammalian Expression Vector
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
20µg
Beskrivning
Innehåller
Både pcDNA5/FRT- och pcDNA5/FRT/CAT-vektorer.
- Denna vektor har CMV-promotor för högnivåexpression i däggdjursceller
- Tio unika begränsningsplatser för enkel kloning
- FLP-rekombinationsmål (FRT)-ställe för Flp-rekombinasförmedlad integration av vektor in i Flp-In värdcellinje
- Hygromycinresistensgen för selektion av stabila cellinjer
Konstitutivt uttryck, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, målinriktad integration
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Promotor | CMV |
| Produkttyp | Däggdjursuttrycksvektor |
| Urvalsagent (eukaryot) | Hygromycin |
| Innehåll och lagring | Innehåller både pcDNA5 ⁄FRT och pcDNA5 ⁄FRT ⁄CAT-vektorer. Förvara vid -20 °C |
| Protein Tag | Otaggad |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 20μ g |
| Vektor | pcDNA |
| Visa mer |