Läs mer
Invitrogen™ pcDNA ™6/ myc -His A, B,& C Däggdjursuttrycksvektorer
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
20μ g
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Selektionsmarkör för att generera stabila cellinjer
- Har epitoptag för enkel upptäckt med monoklonal antikropp och snabb rening på nickel-kelaterande harts
- Tre läsramar för att förenkla kloning i ram med fusionstagg
Konstitutivt uttryck, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifications
Specifications
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Promotor | CMV |
| Produkttyp | Däggdjursuttrycksvektor |
| Urvalsagent (eukaryot) | Blasticidin |
| Innehåll och lagring | Vektorer (och lämplig expressionskontroll) levereras superspolade och lyofiliserade. Förvaras vid -20 °C. Alla vektorer är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Protein Tag | Hans Tag (6x), c-Myc Epitope Tag |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 20μ g |
| Vektor | pcDNA |
| Produktlinje | pcDNA™ |
| Show More |