Läs mer
Invitrogen™ pcDNA ™6/TR vektor Mammalian Expression Vector
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
20µg
Beskrivning
Innehåller
20 μg supercoiled vektor (40 μL vid 0,5 μg/μ L) tillhandahålls i TE-buffert, pH 8,0.
- Regulatorisk vektor, pcDNA6/TR, tillhandahålls för högnivåuttryck av tetracyklinrepressorprotein (TR)
- Denna vektor uttrycker Blasticidinresistensgenen för snabbt urval av däggdjurscellinjer som stabilt uttrycker TR-protein
Däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reglerat uttryck, målinriktad integration
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Promotor | CMV |
| Produkttyp | Däggdjursuttrycksvektor |
| Urvalsagent (eukaryot) | Blasticidin |
| Innehåll och lagring | 20μ g av supercoiled vektor (40μ L vid 0,5μ g/μ L) tillhandahålls i TE-buffert, pH 8,0. Förvara vid -20 °C. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Protein Tag | Otaggad |
| Kvantitet | 20μ g |
| Vektor | pcDNA |
| Visa mer |