Läs mer
Invitrogen™ pCEP4 däggdjursuttrycksvektor
Produktkod. 11530806
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
20µg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11530806
Brand: Invitrogen™ V04450
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
20 μg av varje vektor tillförs supercoiled och lyofiliserad.
Designad för konstitutivt uttryck på hög nivå från antingen CMV eller RSV promotorer
  • Innehåller EBNA-1-genen för episomalt uttryck i primat- och hundcellinjer
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, konstitutivt uttryck, episomalt uttryck, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, stabil cellinjeutveckling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveranstyp Transfektion
Promotor CMV
Produkttyp Däggdjursuttrycksvektor
Urvalsagent (eukaryot) Hygromycin
Innehåll och lagring 20μ g av pCEP4-vektorn i Tris-EDTA-buffert
Förvara vid -20 °C. Vektorer är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Protein Tag Otaggad
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 20μ g
Vektor pCEP4
För användning med (applikation) Stabil cellinjeutveckling, episomalt uttryck