Läs mer
Invitrogen™ PCR X Enhancer System
Beskrivning
Innehåller
PCR x Enhancer Solution består av 10X PCR x Amplifieringsbuffert, 10X PCR x Enhancer Solution och 50 mM magnesiumsulfat.
PCR X Enhancer System är ett optimerat buffert- och samlösningsmedelssystem designat för användning i kombination med DNA-polymeraser för att optimera PCR av problematiska och/eller GC-rika mallar. 10X PCRX Enhancer Solution med 10X PCR X Amplification Buffer erbjuder högre primerspecificitet, bredare magnesiumkoncentration, bredare hybridiseringstemperatur och förbättrad termostabilitet för DNA-polymeraser som t.ex.Taq DNA-polymeras och platinaTaq DNA-polymeras.
Konventionella PCR-buffertkomponenter kan direkt ersättas med 10X PCR X- amplifieringsbufferten och 50 mM MgS04 för en mer robust amplifiering och förbättrat produktutbyte i vissa fall.
Anteckningar
Optimal koncentration av 10X PCRX Enhancer Solution kommer att variera beroende på GC-innehåll, Mg++-koncentration och glödgningstemperatur.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
| Kvantitet | 250 reaktioner |
| Inkluderar | • 10X PCRx-förstärkarlösning (2 x 1 ml) • 10X PCRx-förstärkningsbuffert (2 x 1 ml) • 50 mM MgSO4 (1 x 1 ml) Förvara vid -20 °C. |
Säkerhet och hantering
- PCRX Enhancer System
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 4-methylmorpholine-4-oxide