Läs mer
Invitrogen™ PCR SuperMix
Produktkod. 10093152
Change view
Kvantitet:
100 rxns
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10093152 100 rxns 100 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10093152 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10572014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2305.00 SEK
    2166.65 SEK / 100 reaktioner
    Save 138.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
PCR SuperMix är en färdig att använda blandning av DNA-polymeras, salter, magnesium och dNTP för effektiv PCR-amplifiering.
PCR SuperMix är en färdig att använda blandning av DNA-polymeras, salter, magnesium och dNTP för effektiv PCR-amplifiering. Lägg bara till mall och primers, vilket minskar inställningstiden med hälften. PCR SuperMix innehåller Mg2 + , dNTP och rekombinantTaq DNA-polymeras i koncentrationer tillräckliga för rutin-PCR av fragment upp till 5 kb. PCR SuperMix levereras i en 1,1X koncentration för att tillåta att cirka 10 % av den slutliga reaktionsvolymen används för tillsats av primer- och malllösningar.
För överlägsen PCR-prestanda rekommenderar vi DreamTaq DNA-polymeras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1.1X
Innehåll och lagring •4 injektionsflaskor med PCR SuperMix, 1,125 mL vardera
Förvaras vid -20 °C.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Produkttyp PCR SuperMix
Kvantitet 100 rxns
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA