Läs mer
Invitrogen™ pEF6/V5-His TOPO™ TA Expression Kit
Beskrivning
Innehåller
Varje pEF6/V5-His TOPO TA Expression Kit innehåller två lådor. De TOPO TA-boxen innehåller alla reagenser som behövs för ligering, inklusive 200 ng topoisomeras I-aktiverad pEF6/V5-His-TOPO vektor, sterilt vatten, dNTPs, 10X PCR-buffert, saltlösning, kontrollmallar och primers, primers för sekvensering eller PCR-screening och en expressionskontrollplasmid. Competent Cell-lådan innehåller alla reagenser som behövs för transformation, inklusive 21 x μ50 L alikvoter av TOP10 Kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och pUC19 supercoiled kontrollplasmid.
- Enhancer/promotorelement från mänsklig förlängningsfaktor 1α subenhet (hEF-1α ) för högnivåexpression i däggdjursceller
- Vektorn inkluderar Blasticidinresistensgenen för snabbt urval av stabila däggdjurscellinjer
- En C-terminal V5-epitop för effektiv detektion med en Anti-V5-antikropp
- En C-terminal polyhistidin (6xHis) sekvens för snabb rening med nickelkelaterande harts och detektion med Anti-His(C-term) antikropp
Konstitutivt uttryck, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Promotor | EF-1α |
| Produkttyp | TOPO TA Expression Kit |
| Urvalsagent (eukaryot) | Blasticidin |
| Innehåll och lagring | Varje pEF6/V5-His TOPO™ TA Expression Kit innehåller två lådor. De TOPO™ TA-boxen innehåller alla reagens som behövs för ligering, inklusive 200 ng topoisomeras I-aktiverad pEF6/V5-His-TOPO™ vektor, sterilt vatten, dNTPs, 10X PCR-buffert, saltlösning, kontrollmallar och primers, primers för sekvensering eller PCR-screening och en expressionskontrollplasmid. Förvara vid -20 °C. Den ena Shot™ Competent Cell box innehåller alla reagenser som behövs för transformation, inklusive tjugoen 50-μ l alikvoter av TOP10 Kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och pUC19 supercoiled kontrollplasmid. Förvara vid -80 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Klyvning | EK (Enterokinase) igenkänningsplats |
| Protein Tag | Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Kloningsmetod | TOPO-TA |
| Kvantitet | 20 reaktioner |
| Visa mer |