Läs mer
Invitrogen™ pFastBac™ Vektor med dubbla uttryck
Kvantitet:
10μ g
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Innehåller
pFastBac Dubbel (μ10 g) och pFastBac Dubbel kontrollvektor (4ng) levereras lyofiliserad.
- Vektor har två starka promotorer, polyhedrinpromotor och p10-promotor, för uttryck på hög nivå
- Uttryckskontroll ingår som uttrycker både CAT ochβ -glukuronidas (gus)
Baculovirusproduktion och titrering, insektsuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Promotor | p10, Polyhedrin |
| Produkttyp | Uttrycksvektor |
| Innehåll och lagring | pFastBac™ Dubbel (10μ g) och pFastBac™ Dubbel kontrollvektor (4 ng) levereras lyofiliserad. Förvara vid -20 °C. Vektorer är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Protein Tag | Otaggad |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 10μ g |
| Vektor | pFastBac |
| Produktlinje | pFastBac |