Learn More
Invitrogen™ pGAPZ A, B,& C Pichia pastoris uttrycksvektorer
Description
Includes
Alla vektorer är superlindade och tillhandahålls lyofiliserade. En lacZ- positiv expressionskontrollstam tillhandahålls med pGAPZ-vektorn.
pGAPZ A, B, & C och pGAPZ A, B, & C är uttrycksvektorer designade för högnivå, konstitutiv uttryck i Pichia pastoris. pGAPZ och pGAPZ skapades genom att ersätta den metanolreglerade AOX1-promotorn med den konstitutiva glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas (GAP)-promotorn i ryggraden av pPICZ-vektorerna. Även om utbytet av något protein som uttrycks konstitutivt i Pichia-systemet beror på proteinets toxicitet för jäst, kan konstitutivt uttryck under kontroll av pGAPZ- eller pGAPZ-vektorer ibland ge högre utbyten än inducerbart uttryck (1).
Specifications
Specifications
| Promotor | GAP |
| Produkttyp | Pichia uttrycksvektor |
| Innehåll och lagring | Alla vektorer är supercoiled och tillhandahålls lyofiliserade (förvaras vid -20 °C). En lacZ- positiv expressionskontrollstam tillhandahålls med pGAPZ-vektorn. Förvara stammar vid 4 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Zeocin™ (ZeoR) |
| Protein Tag | Hans Tag (6x), c-Myc Epitope Tag |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 20μ g |
| Vektor | pGAP |